Kluczowe dokumenty
SAB1412557
Sigma-Aldrich
ANTI-SYN1 antibody produced in mouse
clone 1D10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
SYN1, SYN1a, SYN1b, SYNI
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 35.53 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SYN1(6853)
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny genów synapsyn. Synapsyny kodują neuronalne fosfoproteiny, które wiążą się z cytoplazmatyczną powierzchnią pęcherzyków synaptycznych. Członkowie rodziny charakteryzują się wspólnymi domenami białkowymi i są zaangażowani w synaptogenezę i modulację uwalniania neuroprzekaźników, co sugeruje potencjalną rolę w kilku chorobach neuropsychiatrycznych. Ten członek rodziny synapsyn odgrywa rolę w regulacji aksonogenezy i synaptogenezy. Kodowane białko służy jako substrat dla kilku różnych kinaz białkowych, a fosforylacja może funkcjonować w regulacji tego białka w zakończeniach nerwowych. Mutacje w tym genie mogą być związane z zaburzeniami sprzężonymi z chromosomem X z pierwotną degeneracją neuronów, takimi jak zespół Retta. Zidentyfikowano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
SYN1 (NP_008881, 362 a.a. ~ 450 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
EIFGGLDICAVEALHGKDGRDHIIEVVGSSMPLIGDHQDEDKQLIVELVNKMAQALPRQRQRDASPGRGSHGQTPSPGALPLGRQTSQ
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)