Przejdź do
MAB1676
Anti-Talin 1 Antibody, NT, a.a. 139-433, clone TA205
clone TA205, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Anti-ILWEQ, Anti-TLN, Anti-talin-1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1470,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
TA205, monoclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
20
1470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1361
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
TA205, monoclonal
species reactivity
rabbit, human
should not react with
mouse, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TLN1(7094)
Immunogen
Epitope: N-terminus, a.a. 139-433
Application
Anti-Talin 1 Antibody, N-terminus, a.a. 139-433, clone TA205 detects level of Talin & has been published & validated for use in IP, WB, IH.
Immunoblotting, recognizes a band at ~230kDa.
Immunoprecipitation
Immunofluorescence
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Biochem/physiol Actions
Human Talin. This antibody reacts with an N-terminal epitope in talin, between amino acids 139-433. On microinjection into whole cells MAB1676 disrupts actin stress fibers and focal contacts and inhibits cell motility.
Physical form
Format: Purified
Liquid in 0.02 M PB pH 7.6, 0.25 M NaCl containing 0.1% sodium azide.
Preparation Note
Maintain between 2 and 8°C for up to six months.
Other Notes
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB2501307HPA004748SAB4200041
Gene Information
human ... TLN1(7094)
Gene Information
human ... TLN1(7094)
Gene Information
human ... TLN1(7094)
Gene Information
chicken ... Tln1(395194)
human ... TLN1(7094)
clone
TA205, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
TA205, monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
goat
biological source
rabbit
biological source
mouse
species reactivity
rabbit, human
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
human
species reactivity
chicken, bovine, human
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified from hybridoma cell culture
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MAB167604053252317071