Kluczowe dokumenty
SAB4502356
Sigma-Aldrich
Anti-PKC-PAN antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
KPCA, PKC III, PKC-α, PKC-A, PKC-III
Wybierz wielkość
100 μG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2140,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 76 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRKCA(5578)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-PKC-PANwykrywa endogenne poziomy całkowitego białka PKC-PAN.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiej PKC.
Zakres immunogenu: 623-672
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Maialen Palomino-Alonso et al.
International journal of molecular sciences, 18(11) (2017-10-28)
Olfaction is often deregulated in Alzheimer's disease (AD) patients, and is also impaired in transgenic Tg2576 AD mice, which overexpress the Swedish mutated form of human amyloid precursor protein (APP). However, little is known about the molecular mechanisms that accompany
Francesca Angileri et al.
Biochimica et biophysica acta, 1852(12), 2603-2617 (2015-09-12)
Hereditary tyrosinemia type 1 (HT1) is the most severe inherited metabolic disease of the tyrosine catabolic pathway, with a progressive hepatic and renal injury and a fatal outcome if untreated. Toxic metabolites accumulating in HT1 have been shown to elicit
Mercedes Lachén-Montes et al.
Journal of personalized medicine, 11(6) (2021-07-03)
The most common form of mixed dementia (MixD) is constituted by abnormal protein deposits associated with Alzheimer's disease (AD) that coexist with vascular disease. Although olfactory dysfunction is considered a clinical sign of AD-related dementias, little is known about the
Paz Cartas-Cejudo et al.
Biology of sex differences, 14(1), 5-5 (2023-02-10)
Smell impairment is one of the earliest features in Alzheimer's (AD) and Parkinson's diseases (PD). Due to sex differences exist in terms of smell and olfactory structures as well as in the prevalence and manifestation of both neurological syndromes, we
Mercedes Lachén-Montes et al.
Frontiers in immunology, 13, 866564-866564 (2022-09-27)
One of the most common symptoms in COVID-19 is a sudden loss of smell. SARS-CoV-2 has been detected in the olfactory bulb (OB) from animal models and sporadically in COVID-19 patients. To decipher the specific role over the SARS-CoV-2 proteome