Kluczowe dokumenty
SAB4502048
Sigma-Aldrich
Anti-OPRM1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
MOR, MUOR1, Mu-type opioid receptor, OPRM, OPRM1
Wybierz wielkość
100 μG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2140,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 44 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... OPRM(4988)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-OPRM1wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka OPRM1.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego OPRM1.
Zakres immunogenu: 21-70
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marcel M Wygas et al.
International journal of molecular sciences, 24(15) (2023-08-12)
Many peptide-activated rhodopsin-like GPCRs share a β-hairpin folding motif in the extracellular loop 2 (ECL2), which interacts with the peptide ligand while at the same time being connected to transmembrane helix 3 (TM3) via a highly conserved disulfide bond. Currently
Florence R M Theberge et al.
Psychopharmacology, 224(4), 559-571 (2012-07-14)
Responding to heroin cues progressively increases after cessation of heroin self-administration (incubation of heroin craving). We investigated whether this incubation is associated with time-dependent changes in brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and methyl-CpG binding protein 2 (MeCP2) signaling and mu opioid