Kluczowe dokumenty
SAB4501344
Sigma-Aldrich
Anti-Guanylate Cyclase β antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
GCS-β-1, GCS-β-3, GCYB1, GUCY1B1, guanylate cyclase soluble subunit β-1
Wybierz wielkość
100 μG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2140,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 70 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GUCY1B3(2983)
Opis ogólny
Przeciwciało przeciwkocyklazie guanylanowej β wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka cyklazy guanylanowej β.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiej beta cyklazy guanylanowej.
Zakres immunogenu: 10-59
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rafael S Fais et al.
Scientific reports, 9(1), 16224-16224 (2019-11-09)
NLRP3 plays a role in vascular diseases. Corpora cavernosa (CC) is an extension of the vasculature. We hypothesize that NLRP3 plays a deleterious role in CC relaxation. Male C57BL/6 (WT) and NLRP3 deficient (NLRP3-/-) mice were used. Intracavernosal pressure (ICP/MAP)
J Sevilla-Montero et al.
Free radical biology & medicine, 193(Pt 1), 9-22 (2022-09-30)
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD), whose main risk factor is cigarette smoking (CS), is one of the most common diseases globally. Some COPD patients also develop pulmonary hypertension (PH), a severe complication that leads to premature death. Evidence suggests reactive
Kálmán Benke et al.
Scientific reports, 7(1), 14232-14232 (2017-10-29)
While heart transplantation (HTX) is the definitive therapy of heart failure, donor shortage is emerging. Pharmacological activation of soluble guanylate cyclase (sGC) and increased cGMP-signalling have been reported to have cardioprotective properties. Gemfibrozil has recently been shown to exert sGC