Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA020870
Sigma-Aldrich
Anti-GUCY1B3 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-GCS-beta-1, Anti-GCS-beta-3, Anti-Guanylate cyclase soluble subunit beta-1, Anti-Soluble guanylate cyclase small subunit
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
HALELLVIRNYGPEVWEDIKKEAQLDEEGQFLVRIIYDDSKTYDLVAAASKVLNLNAGEILQMFGKMFFVFCQESGYDTILRVLGSNVREFLQNLDALHDHLATIYPGMRAPSFRCTDAEKGKGLILHYYSEREGLQDIVIGII
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GUCY1B3(2983)
Opis ogólny
Gen GUCY1B3 (rozpuszczalna podjednostka β-1 cyklazy guanylanowej) jest mapowany na ludzki chromosom 4q31.3-q33. Białko lokalizuje się w cytoplazmie. GUCY1B3 ma amino-końcową domenę regulacyjną, środkową domenę dimeryzacji i karboksy-końcową domenę katalityczną.
Immunogen
Guanylate cyclase soluble subunit beta-1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
GUCY1B3 (rozpuszczalna podjednostka β-1 cyklazy guanylanowej) jest podjednostką rozpuszczalnej cyklazy guanylanowej. Rozpuszczalna cyklaza guanylanowa jest czujnikiem tlenku azotu (NO). Odpowiada za syntezę cGMP (3′,5′-cyklicznego monofosforanu guanozyny) z GTP (5′-trifosforanu guanozyny) w odpowiedzi na NO. GUCY1B3 jest regulowany w górę w komórkach jednojądrzastych od ludzi cierpiących na zaburzenia erekcji.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72551
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jana Wobst et al.
Circulation journal : official journal of the Japanese Circulation Society, 79(3), 463-469 (2015-03-10)
Soluble guanylyl cyclase (sGC) is the physiological receptor for nitric oxide (NO) and NO-releasing drugs, and is a key enzyme in several cardiovascular signaling pathways. Its activation induces the synthesis of the second messenger cGMP. cGMP regulates the activity of
Charles K Allerston et al.
PloS one, 8(3), e57644-e57644 (2013-03-19)
Soluble guanylate cyclase (sGC) catalyses the synthesis of cyclic GMP in response to nitric oxide. The enzyme is a heterodimer of homologous α and β subunits, each of which is composed of multiple domains. We present here crystal structures of
Arnab Ghosh et al.
The Journal of biological chemistry, 289(22), 15259-15271 (2014-04-16)
The chaperone heat shock protein 90 (hsp90) associates with signaling proteins in cells including soluble guanylate cyclase (sGC). hsp90 associates with the heme-free (apo) sGC-β1 subunit and helps to drive heme insertion during maturation of sGC to its NO-responsive active
Fangfang Zhong et al.
Amino acids, 39(2), 399-408 (2010-01-12)
Soluble guanylate cyclase (sGC), as a nitric oxide (NO) sensor, is a critical heme-containing enzyme in NO-signaling pathway of eukaryotes. Human sGC is a heterodimeric hemoprotein, composed of a alpha-subunit (690 AA) and a heme-binding beta-subunit (619 AA). Upon NO
Swati Chauhan et al.
The Biochemical journal, 446(3), 445-453 (2012-06-14)
sGC (soluble guanylate cyclase) is the main mediator of NO signalling. Biochemical and physiological studies suggest that, besides NO, in vivo regulation of sGC involves direct interaction with other proteins. Using yeast two-hybrid screening, we identified that the multidomain LGN