Kluczowe dokumenty
SAB4501318
Sigma-Aldrich
Anti-MGLUR2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
GPRC1C, GRM3, MGR3, Metabotropic glutamate receptor 3 precursor, glutamate receptor
Wybierz wielkość
100 μG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2140,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 95 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GRM2(2912)
Opis ogólny
Metabotropowy receptor glutaminianu 2 (MGLUR2) z 872 resztami aminokwasowymi jest kodowany przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 3. MGLUR2 należy do klasy c rodziny receptorów sprzężonych z białkiem G (GPCR). Ulega ekspresji głównie w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN) mózgu szczura i ulega szerokiej ekspresji w ludzkim dorosłym i płodowym mózgu. MGLUR2 charakteryzuje się α-helikalną domeną helisy 8 (H8).
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego mGluR2/3.
Zakres immunogenu: 823-872
Działania biochem./fizjol.
Metabotropowy receptor glutaminianu (MGLUR2) jest zaangażowany w układ glutaminergiczny w mózgu. Nadekspresja glutaminianu w obszarach mózgu, takich jak kora przedczołowa, hipokamp i ciało migdałowate prowadzi do lęku i schizofrenii, aktywacja MGLUR2 w tych obszarach zmniejsza pobudzającą neurotransmisję, dlatego receptor mGlu2 może być uważany za potencjalny cel w leczeniu tych chorób. Sygnalizacja MGLUR2 hamuje aktywność cyklazy adenylowej (AC). MGLUR2 ma kluczowe znaczenie w modulacji transmisji synaptycznej.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Steve Davidson et al.
Pain, 157(9), 2081-2088 (2016-05-25)
We introduce a strategy for preclinical research wherein promising targets for analgesia are tested in rodent and subsequently validated in human sensory neurons. We evaluate group II metabotropic glutamate receptors, the activation of which is efficacious in rodent models of
H Ohishi et al.
Neuroscience, 53(4), 1009-1018 (1993-04-01)
Distribution of the messenger RNA for a metabotropic glutamate receptor, mGluR2, which is coupled to the inhibitory cyclic AMP cascade, was investigated in the central nervous system of the adult rat by in situ hybridization. Transcripts of mGluR2 were specifically
Driss El Moustaine et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109(40), 16342-16347 (2012-09-19)
The eight metabotropic glutamate receptors (mGluRs) are key modulators of synaptic transmission and are considered promising targets for the treatment of various brain disorders. Whereas glutamate acts at a large extracellular domain, allosteric modulators have been identified that bind to
Agostino Bruno et al.
PloS one, 7(8), e42023-e42023 (2012-08-08)
The recent elucidation of the X-ray structure of several class A GPCRs clearly indicates that the amphipathic helix 8 (H8) is a conserved structural domain in most crystallized GPCRs. Very little is known about the presence and the possible role
P J Flor et al.
The European journal of neuroscience, 7(4), 622-629 (1995-04-01)
A cDNA encoding the human metabotropic glutamate receptor type 2 (hmGluR2) was isolated from human brain cDNA libraries by cross-hybridization with rat mGluR2 probes. The deduced amino acid sequence of the human mGluR2 receptor consists of 872 residues and shows