Merck
05-983
Przeciwciało anty-PKC (α, β, γ), klon M110
clone M110, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
PRKCA, PRKCB, PRKCG, kinaza białkowa C, alfa, beta, gamma
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
M110, monoclonal
Application:
ELISA, ICC, IP, WB
Citations:
17
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
M110, monoclonal
species reactivity
rat, human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PRKCA(5578)
General description
80-82 kDa
Immunogen
Rekombinowane białko ludzkiego PKCγ aminokwasy 499-697.
Application
Przeciwciało anty-PKC (α, β, γ), klon M110 wykrywa poziom PKC (α) i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w testach ELISA, IP, WB i IC.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje PKC α, β, γ. Nie reaguje krzyżowo z innymi izoformami PKC.
Physical form
100 μl oczyszczonego białka A mysiej monoklonalnej IgG1 w 50% buforze do przechowywania powinowactwa (PBS zawierający 1,0 mg/ml BSA i 0,05% azydku sodu) i 50% glicerolu.
Format: Oczyszczony
Preparation Note
Przechowywać przez 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Routinely evaluated by immunoblot.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
05-98304053252671845