Kluczowe dokumenty
SAB4501295
Sigma-Aldrich
Anti-GLUR2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
GluR-2, GluR-B, GluR-K2, Glutamate receptor 2, Glutamate receptor ionotropic
Wybierz wielkość
100 μG
2480,00 zł
2480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2480,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 98 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GRIA2(2891)
Opis ogólny
GLUR2 (receptor glutaminianu 2) jest kodowany przez gen gria2. Jest on zmapowany na ludzkim chromosomie 4q32. Jest obficie wyrażany w mózgu.
Przeciwciało anty-GLUR2 wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka GLUR2.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego GluR2.
Zakres immunogenów: 834-883
Zastosowanie
Przeciwciało Anti-GLUR2, C-Terminal zostało użyte w mikroskopii elektronowej.
Działania biochem./fizjol.
Obecność podjednostki receptora glutaminianu 2 (GluR2) zapobiega napływowi wapnia przez kompleksy receptora AMPA. Delecja tej podjednostki skutkuje zwiększonym długotrwałym potencjałem hipokampa. Receptory AMPA odgrywają kluczową rolę w normalnej aktywności neuronalnej, w tym plastyczności synaptycznej, skalowaniu synaptycznym, homeostatycznej plastyczności synaptycznej, uczeniu się i pamięci, a także w synaptogenezie i tworzeniu obwodów neuronalnych.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hu Peng et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 44(38) (2024-08-16)
Ribbon synapses of inner hair cells (IHCs) are uniquely designed for ultrafast and indefatigable neurotransmission of the sound. The molecular machinery ensuring the efficient, compensatory recycling of the synaptic vesicles (SVs), however, remains elusive. This study showed that hair cell
Involvement of AMPA receptor GluR2 subunits in stimulus-reward learning: evidence from glutamate receptor gria2 knock-out mice
Mead AN and Stephens DN
The Journal of Neuroscience, 23 (2003)
A nomenclature for ligand-gated ion channels
Collingridge GL, et al.
Neuropharmacology, 56 (2009)
Excitatory synaptic function and plasticity is persistently altered in ventral tegmental area dopamine neurons after prenatal ethanol exposure
Hausknecht K, et al.
Neuropsychopharmacology, 40 (2015)
Specificity protein 4 (Sp4) regulates the transcription of AMPA receptor subunit GluA2 (Gria2)
Priya A, et al.
Biochimica et Biophysica Acta (2014)