Przejdź do
23-028-M
Białko IkBa, aktywowane, 10 µg
Activated, full length, recombinant human IκBα. N-terminal c-Myc, 6His-tagged. Phosphorylated in vitro using IKKα, active. For use in Enzyme Assays. Behaves as a substrate in ubiquitin assays.
Synonim(y):
NF-kappa-B inhibitor alpha, I-kappa-B-alpha, Major histocompatibility complex enhancer-binding protein MAD3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 μg
Przewidywany termin wysyłki13 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2890,00 zł
250 μg
Przewidywany termin wysyłki15 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
16 440,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
2890,00 zł
Przewidywany termin wysyłki13 maja 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Level
recombinant
expressed in E. coli
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable
UniProt accession no.
General description
IκBα jest białkiem komórkowym, które hamuje czynnik transkrypcyjny NF-κB. NF-κB odgrywa centralną rolę w stresie komórkowym i odpowiedziach zapalnych, kontrolując ekspresję genów indukowanych cytokinami i stymulację limfocytów przez antygeny. W niestymulowanych komórkach NF-κB jest sekwestrowany w cytoplazmie za pośrednictwem białka hamującego IκBα, które przesłania sygnał lokalizacji jądrowej NF-κB, a także blokuje jego zdolność do wiązania DNA. W odpowiedzi na różne bodźce, w tym infekcję wirusową, promieniowanie ultrafioletowe i cytokiny zapalne, IκBα jest fosforylowany przez kompleks kinazy białkowej IKK, co powoduje jego szybką degradację przez proteolizę za pośrednictwem ubikwityny. Uwolniony NF-κB przemieszcza się następnie do jądra i aktywuje ekspresję genów docelowych. Mutacje w genie dla IκBα skutkują funkcjonalnym upośledzeniem NF-κB, co powoduje zmniejszoną produkcję cytokin prozapalnych i niektórych interferonów, czyniąc pacjentów podatnymi na infekcje.
N-końcowy, znakowany GST, rekombinowany ludzki Smurf1 pełnej długości, wyrażany w E coli.
Application
Ubiquitination Cascade Comoponent: Substrate
Physical form
Purified using immobilized metal affinity chromatography.
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
06-1340MABF22207-1829
biological source
human
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
-
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
dot blot: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
UniProt accession no.
M69043
UniProt accession no.
Q14164
UniProt accession no.
O15111
UniProt accession no.
Q00653
Quality Level
100, 300
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Quantitative assays for investigating ubiquitination pathways are essential for advancing ubiquitin-related drug discovery research. To illustrate the utility of in vitro ubiquitination enzyme cascades, we quantify the ubiquitination of Smac/DIABLO by the E3 ligase XIAP using a functional enzymatic reaction coupled to multiple assay readouts. We compare different detection methods that can be used to test small molecules for their potential to modulate XIAP-mediated ubiquitination in the context of this assay. The data provides a basis for use of these recombinant E3 ligase cascades in various applications, including screening campaigns.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
23-02804053252294730
23-028M04053252294440