Kluczowe dokumenty
SAB4501294
Sigma-Aldrich
Anti-GLUR1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
GluR-1, GluR-A, GluR-K1, Glutamate receptor 1, Glutamate receptor ionotropic
Wybierz wielkość
100 μG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2140,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 101 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:40000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GRIA1(2890)
Opis ogólny
Gen kodujący GLUR1/GRIA1 (podjednostka 1 jonotropowego receptora glutaminianu typu AMPA) jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 5q33.2. Ulega ekspresji głównie w mózgu. GLUR1 jest podjednostką receptora glutaminianu, która tworzy kanał jonowy bramkowany glutaminianem. Jest częścią rodziny receptorów kwasu α-amino-3-hydroksy-5-metylo-4-izoksazolopropionowego (AMPA).
Przeciwciało anty-GLUR1 wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka GLUR1.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego GluR1.
Zakres immunogenów: 829-878
Działania biochem./fizjol.
GLUR1/GRIA1 (receptor jonotropowy glutaminianu typu AMPA podjednostka 1) odgrywa ważną rolę w długotrwałym wzmocnieniu (LTP). Został on powiązany z migreną.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Postsynaptic glutamate receptor δ family contributes to presynaptic terminal differentiation and establishment of synaptic transmission
Kuroyanagi T, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 106(12), 4912-4916 (2009)
Common variants in the regulative regions of GRIA1 and GRIA3 receptor genes are associated with migraine susceptibility
Formicola D, et al.
BMC Medical Genetics, 11(1), 103-103 (2010)
Selective disruption of stimulus-reward learning in glutamate receptor gria1 knock-out mice
Mead AN and Stephens DN
The Journal of Neuroscience, 23(3), 1041-1048 (2003)
Functional organization of the GluR1 glutamate receptor promoter
Borges K and Dingledine R
The Journal of Biological Chemistry, 276(28), 25929-25938 (2001)