Kluczowe dokumenty
SAB4500895
Sigma-Aldrich
Anti-ATF5 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
ATF5, Activating transcription factor 5, Cyclic AMP-dependent transcription factor ATF-5, Transcription factor ATFx, cAMP-dependent transcription factor ATF-5
Wybierz wielkość
100 μG
2480,00 zł
2480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2480,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 30 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATF5(22809)
Opis ogólny
Activating transcription factor 5 (ATF5) belongs to the ATF/cAMP response element-binding protein family. It is an anti-apoptotic protein that has 282 amino acids and is located on human chromosome 19q13. It is expressed in various cancers like prostate, rectal, colon, endometrium, breast, ovary, pancreas, gastric etc.
Anti-ATF5 Antibody detects endogenous levels of total ATF5 protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human ATF5.
Immunogen Range: 221-270
Działania biochem./fizjol.
Activating transcription factor 5 (ATF5) participates in metabolite homeostasis, cellular proliferation, differentiation, apoptosis and regulation of the cell cycle. It controls neural progenitor cell and adipose-derived stem cell differentiation.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Activating transcription factor 5 enhances radioresistance and malignancy in cancer cells
Ishihara S, et al.
Oncotarget, 6, 4602-4614 (2015)
ATF5 (activating transcription factor 5)
Ching A KK and Wong N
Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Haematology (2011)
DNA methylation level of promoter region of activating transcription factor 5 in glioma
Hua XM, et al.
Journal of Zhejiang University. Science. B, 16, 757-762 (2015)
Role of ATF5 in the invasive potential of diverse human cancer cell lines
Nukuda A, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 474, 509-514 (2016)
Kari A Gaither et al.
PloS one, 15(6), e0225044-e0225044 (2020-07-01)
Cellular stress response mechanisms normally function to enhance survival and allow for cells to return to homeostasis following an adverse event. Cancer cells often co-opt these same mechanisms as a means to evade apoptosis and mitigate a state of constant