Kluczowe dokumenty
SAB2107997
Sigma-Aldrich
Anti-HMGCS2 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Wybierz wielkość
100 μL
1460,00 zł
1460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1460,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
56kDa
reaktywność gatunkowa
rabbit, human, horse, guinea pig, dog, mouse, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HMGCS2(3158)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego HMGCS2
Działania biochem./fizjol.
HMGCS2 kondensuje acetylo-CoA z acetoacetylo-CoA, tworząc HMG-CoA, który jest substratem dla reduktazy HMG-CoA.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: PKDVGILALEVYFPAQYVDQTDLEKYNNVEAGKYTVGLGQTRMGFCSVQE
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xin Zhou et al.
eLife, 10 (2021-05-05)
Myelination depends on timely, precise control of oligodendrocyte differentiation and myelinogenesis. Cholesterol is the most abundant component of myelin and essential for myelin membrane assembly in the central nervous system. However, the underlying mechanisms of precise control of cholesterol biosynthesis