Kluczowe dokumenty
SAB4500721
Sigma-Aldrich
Anti-EGFR antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
ERBB1, Epidermal growth factor receptor, Epidermal growth factor receptor precursor, Proto-oncogene c-ErbB-1, Receptor tyrosine-protein kinase erbB-1
Wybierz wielkość
100 μG
1750,00 zł
1750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1750,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 134 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EGFR(1956)
Opis ogólny
Receptor naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR, ErbB1) jest białkiem transmembranowym, które wykazuje aktywność kinazy tyrozynowej po aktywacji indukowanej ligandem. EGFR może być aktywowany przez wiązanie EGF lub co najmniej sześciu innych strukturalnie pokrewnych ligandów białkowych, w tym transformującego czynnika wzrostu-α (TGF-α), wiążącego heparynę czynnika wzrostu podobnego do EGF (HB-EGF), betaceluliny (BTC), amfireguliny, epireguliny i epigenu. Kodujący go gen jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 7p11.2. Przeciwciało anty-EGFRwykrywa endogenne poziomy całkowitego białka EGFR.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego EGFR.
Zakres immunogenów: 991-1040
Działania biochem./fizjol.
Po aktywacji przez ligandy, receptor naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR, ErbB1) inicjuje kaskadę sygnałową, która obejmuje dimeryzację i internalizację, fosforylację tyrozyny, syntezę DNA genów docelowych i ostatecznie proliferację komórek. Sygnalizacja EGFR odgrywa rolę we wzroście i różnicowaniu normalnych komórek, ale podwyższona aktywność EGFR jest skorelowana z rozwojem i patogenezą niektórych nowotworów.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A chromosomal region 7p11.2 transcript map: its development and application to the study of EGFR amplicons in glioblastoma.
Eley GD
Neuro-Oncology, 4(2), 86-94 (2002)
Molecular mechanisms of resistance to the EGFR monoclonal antibody cetuximab.
Brand TM
Cancer Biology & Therapy, 11(9), 777-792 (2011)