Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Przewidywany termin wysyłki27 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1740,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1740,00 zł
Przewidywany termin wysyłki27 listopada 2026Szczegóły
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
YTS 169.4, monoclonal
species reactivity
mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunodepletion: suitable, immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Cd8A(12525)
General description
Immunogen
Application
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła CD8a w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Noort, W.A., et. al. (1996). Transpl Immunol. 4(3):198-202).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła CD8a w zastosowaniach immunohistochemii (Wright, J.R. Jr, et. al. (1997). Ann Transplant. 2(3):12-6).
Inflammation & Immunology
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected CD8a in mouse thymocytes.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone YTS 169.4, from rat | description clone 53-6.72, from rat | description clone 53-6.7, from rat, PE | description clone 53-6.7, from rat, purified by affinity chromatography |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody |
| clone YTS 169.4, monoclonal | clone 53-6.72, monoclonal | clone 53-6.7, monoclonal | clone 53-6.7, monoclonal |
| species reactivity mouse | species reactivity mouse | species reactivity mouse | species reactivity mouse |
| Gene Information mouse ... Cd8A(12525) | Gene Information mouse ... Cd8A(12525) | Gene Information mouse ... Cd8A(12525) | Gene Information mouse ... Cd8A(12525) |
| biological source rat | biological source rat | biological source rat | biological source rat |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate PE | conjugate biotin conjugate |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?