Kluczowe dokumenty
SAB4500148
Sigma-Aldrich
Anti-Cofilin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CFL, CFL1, CFL2, Cofilin 2, Cofilin-1
Wybierz wielkość
100 μG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1559
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2140,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1559
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 18 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CFL2(1073)
Opis ogólny
Cofilin jest członkiem rodziny czynników depolimeryzacji aktyny/cofilin. Wśród wszystkich członków, cofilin-1 jest dominującą izoformą. Znajduje się na ludzkim chromosomie 11q13.
Przeciwciało anty-Cofilin wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka Cofilin.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiej Cofilin.
Zakres immunogenu: 61-110
Zastosowanie
Przeciwciało anty-Cofilin zostało użyte do western blottingu.
Działania biochem./fizjol.
Cofilin odgrywa ważną rolę w przebudowie włókien aktyny, która jest wymagana w chemotaksji, migracji komórek i inwazji komórek nowotworowych.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Immune-complex level of cofilin-1 in sera is associated with cancer progression and poor prognosis in pancreatic cancer
Satoh M, et al.
Cancer Science, 108, 795-803 (2017)
Jun-Bum Park et al.
Oncotarget, 5(19), 9382-9395 (2014-09-23)
Malignant gliomas are highly proliferative and invasive neoplasms where total surgical resection is often impossible and effective local radiation therapy difficult. Consequently, there is a need to develop a greater understanding of the molecular events driving invasion and to identify
Mapping of human non-muscle type cofilin (CFL1) to chromosome 11q13 and muscle-type cofilin (CFL2) to chromosome 14
Gillett GT, et al.
Annals of Human Genetics, 60 (1996)
Irena Audzeyenka et al.
Journal of cellular physiology, 236(6), 4655-4668 (2020-11-28)
Insulin plays a major role in regulating glucose homeostasis in podocytes. Protein kinase G type Iα (PKGIα) plays an important role in regulating glucose uptake in these cells. Rac1 signaling plays an essential role in the reorganization of the actin
Irena Audzeyenka et al.
Biochimica et biophysica acta. Molecular cell research, 1867(8), 118723-118723 (2020-04-18)
A growing body of evidence suggests a role of proteolytic enzymes in the development of diabetic nephropathy. Cathepsin C (CatC) is a well-known regulator of inflammatory responses, but its involvement in podocyte and renal injury remains obscure. We used Zucker