Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB2702206
Sigma-Aldrich
Monoklonalny anty-Cofilina1
clone GT567, affinity isolated antibody
Synonim(y):
CFL, HEL-S-15, cofilin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GT567, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
19kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
1mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CFL1(1072)
Immunogen
Rekombinowane białko obejmujące sekwencję w środkowym regionie ludzkiej Cofilin 1.
Zastosowanie
Sugerowane rozcieńczenia początkowe są następujące: ICC/IF: 1:100-1:1000, IHC-P: 1:100-1:1000, WB: 1:500-1:3000. Nie przetestowano jeszcze w innych zastosowaniach. Optymalne rozcieńczenia robocze powinny być określone eksperymentalnie przez użytkownika końcowego.
Działania biochem./fizjol.
Cofilin jest szeroko rozpowszechnionym wewnątrzkomórkowym białkiem modulującym aktynę, które wiąże i depolimeryzuje filamentową F-aktynę oraz hamuje polimeryzację monomerycznej G-aktyny w sposób zależny od pH. Bierze udział w translokacji kompleksu aktyna-kofilina z cytoplazmy do jądra [dostarczone przez OMIM].
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Inne uwagi
Oczyszczanie: Oczyszczony przez powinowactwo do białka G
Postać fizyczna
Sól fizjologiczna buforowana fosforanem, bez dodatku konserwantów.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nayden G Naydenov et al.
Cells, 11(9) (2022-05-15)
Recurrent chronic mucosal inflammation, a characteristic of inflammatory bowel diseases (IBD), perturbs the intestinal epithelial homeostasis resulting in formation of mucosal wounds and, in most severe cases, leads to colitis-associated colon cancer (CAC). The altered structure of epithelial cell-cell adhesions
Dongdong Wang et al.
The American journal of pathology, 186(4), 844-858 (2016-02-16)
The actin cytoskeleton is a crucial regulator of the intestinal mucosal barrier, controlling the assembly and function of epithelial adherens and tight junctions (AJs and TJs). Junction-associated actin filaments are dynamic structures that undergo constant turnover. Members of the actin-depolymerizing
Meng Xu et al.
Molecular cancer, 18(1), 93-93 (2019-05-11)
Mediator complex subunit 12 (MED12) is an essential hub for transcriptional regulation, in which mutations and overexpression were reported to be associated with several kinds of malignancies. Nevertheless, the role of MED12 in non-small cell lung cancer (NSCLC) remains to
Roberto De Masi et al.
International journal of molecular sciences, 25(13) (2024-07-13)
Growing evidence identifies extracellular vesicles (EVs) as important cell-to-cell signal transducers in autoimmune disorders, including multiple sclerosis (MS). If the etiology of MS still remains unknown, its molecular physiology has been well studied, indicating peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) as