Kluczowe dokumenty
SAB4500090
Sigma-Aldrich
Anti-ADARB1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
RNA-editing deaminase 1, RNA-editing enzyme 1, dsRNA adenosine deaminase
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 80 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ADARB1(104)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Deaminaza adenozyny, specyficzna dla RNA B1 (ADARB1) jest kodowana przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 21q22.3, regionie związanym z rodzinną chorobą afektywną dwubiegunową. ADARB1 charakteryzuje się dwiema domenami wiążącymi dwuniciowy RNA i domeną deaminazy zaangażowaną w działanie edycyjne.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego ADARB1.
Zakres immunogenu: 481-530
Działania biochem./fizjol.
Enzym deaminaza adenozyny, specyficzny dla RNA B1 (ADARB1) odgrywa istotną rolę w edycji pre-mRNA podjednostki B receptora glutaminianu. Połączony efekt wariantów ADARB1 i HTR2C (receptor 5-hydroksytryptaminy 2C) przyczynia się do podatności na próby samobójcze (SA) u pacjentów psychiatrycznych. ADARB1 jest genem kandydującym dla chorób neurologicznych, takich jak choroba afektywna dwubiegunowa i padaczka. Zmniejszenie aktywności enzymu ADAR2 powoduje u myszy śmierć neuronów ruchowych, w której pośredniczy receptor α-amino-3-hydroksy-5-metylo-4-izoksazolopropionowy (AMPA). Enzym ADARB1 ulega stałej ekspresji w nowotworach i mięsakach, a w porównaniu z normalnymi tkankami ulega zwiększonej regulacji w chłoniakach i nasieniakach.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sequence analysis of ADARB1 gene in patients with familial bipolar disorder.
Amore M, et al.
Journal of Affective Disorders, 81(1), 79-85 (2004)
Genomics screen in transformed stem cells reveals RNASEH2A, PPAP2C, and ADARB1 as putative anticancer drug targets.
Flanagan JM, et al.
Molecular Cancer Therapeutics, 8(1), 249-260 (2009)
Joint effect of ADARB1 gene, HTR2C gene and stressful life events on suicide attempt risk in patients with major psychiatric disorders.
Karanovic J, et al.
The World Journal of Biological Psychiatry : The Official Journal of the World Federation of Societies of Biological Psychiatry, 16(4), 261-271 (2015)
Induced loss of ADAR2 engenders slow death of motor neurons from Q/R site-unedited GluR2.
Hideyama T, et al.
The Journal of Neuroscience, 30(36), 11917-11925 (2010)
L Mittaz et al.
Genomics, 41(2), 210-217 (1997-04-15)
RED1 is a double-stranded RNA-specific editase characterized in the rat and is implicated in the editing of glutamate receptor subunit pre-mRNAs, particularly in the brain. Starting from human ESTs homologous to the rat RED1 sequence, we have characterized two forms