Kluczowe dokumenty
SAB4500065
Sigma-Aldrich
Anti-p21 CIP1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CAP20, CDK-interacting protein 1, CDKN1, CDKN1A, CDN1A
Wybierz wielkość
100 μG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2140,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 17 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDKN1A(1026)
Opis ogólny
Anti-p21 CIP1 Antibody detects endogenous levels of total p21 CIP1 protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human p21 Cip1.
Immunogen Range: 111-160
Zastosowanie
Applications in which this antibody has been used successfully, and the associated peer-reviewed papers, are given below.
Western Blotting (1 paper)
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Yuqi Wu et al.
Molecular medicine reports, 19(5), 4433-4440 (2019-04-04)
MicroRNAs (miRNAs) are post‑transcriptional regulators that mediate the initiation and progression of human cancer. Growing evidence suggests that deregulation of miRNA expression levels underlies chemo‑resistance. To investigate whether miRNA‑302a (miR‑302a) is involved in mediating chemo‑resistance to paclitaxel in prostate cancer
T Feng et al.
Oncogenesis, 6(1), e294-e294 (2017-01-31)
TGF-β signaling in liver cells has variant roles in the dynamics of liver diseases, including hepatocellular carcinoma (HCC). We previously found a correlation of high levels of the important endogenous negative TGF-β signaling regulator SMAD7 with better clinical outcome in
Guijuan Liu et al.
Molecular medicine reports, 12(2), 2225-2230 (2015-04-16)
Cell proliferation is a major underlying cause of mortality amongst patients with oral squamous cell carcinoma (OSCC); however, the underlying mechanisms have remained to be elucidated. Acylglycerol kinase (AGK) is a multisubstrate lipid kinase, which is known to be associated
Jiantao Zheng et al.
Medical science monitor : international medical journal of experimental and clinical research, 22, 4431-4437 (2016-11-20)
BACKGROUND MicroRNAs have been reported to play significant roles in pathogenesis of colorectal cancer (CRC). In the present study, we aimed to investigate the functional role of microRNA-455-3p (miR-455-3p) in CRC, as well as its underlying mechanisms. MATERIAL AND METHODS
Han-Qing Zhu et al.
Cancer medicine, 8(11), 5313-5326 (2019-07-25)
Oridonin could induce NB (neuroblastoma) cells growth inhibition by inducing apoptosis and cell cycle arrest, and the molecular mechanisms behind the effects deserve to be further explored. Here, oridonin was confirmed to cause the reactivation of p53 (cellular tumor antigen