Merck
05-345
Przeciwciało anty-p21/WAF1/Cip1
Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Białko oddziałujące z CDK, białko oddziałujące z CDK, inhibitor syntezy DNA, białko związane z różnicowaniem czerniaka 6, inhibitor kinazy zależnej od cyklin 1A, białko związane z różnicowaniem czerniaka 6, fragment 1 aktywowany przez dziki typ p53
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
CP36, monoclonal, CP74, monoclonal
Application:
IP, WB
Citations:
107
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
CP36, monoclonal, CP74, monoclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CDKN1A(1026)
General description
21 kDa
Zidentyfikowano dwie rodziny inhibitorów kinaz zależnych od cyklin (CKI). Rodzina p21WAF1/Cip1 hamuje wszystkie kinazy zaangażowane w przejście G1/S. Rodzina p16INK4a hamuje specyficznie Cdk4 i Cdk6. Aktywność biochemiczna i wzorce ekspresji CKI podczas rozwoju wskazują, że białka te są głównymi efektorami szlaków sygnałowych, które kontrolują wyjście z cyklu komórkowego, co jest zdarzeniem krytycznym dla różnicowania. Badania wykazały, że p21WAF1/Cip1 ściśle wiąże się z kinazami fazy G1 i S, cykliną E/Cdk2, cykliną D/Cdk4 i cykliną A/Cdk2, i skutecznie hamuje ich aktywność, podczas gdy p21WAF1/Cip1 jest stosunkowo słabym inhibitorem kinazy fazy G2/M cykliny B/Cdc2. Ponadto p21WAF1/Cip1 hamuje antygen jądrowy komórek proliferujących (PCNA), wiąże się i hamuje inaktywację Rb, który jest niezbędny do progresji cyklu komórkowego, a także może oddziaływać z E2F i chronić komórki przed apoptozą, w której pośredniczy p53.
Immunogen
Epitop: aminokwasy 1-80
Rekombinowany ludzki Cip1 pełnej długości ze znacznikiem histydynowym.
Application
Immunoprecypitacja: 4 μg z poprzedniej partii immunoprecypitowało Cip1 z 500 μg ekstraktu jądrowego HeLa.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Cykl komórkowy, replikacja i naprawa DNA
Przeciwciało anty-p21/WAF1/Cip1 (mysie przeciwciało monoklonalne) zatwierdzone w WB, IP do wykrywania p21/WAF1/Cip1 znanego również jako białko oddziałujące z CDK lub inhibitor kinazy zależnej od cyklin 1A.
Biochem/physiol Actions
Reaktywność krzyżowa innych gatunków jest nieznana.
Rozpoznaje Cip1, MW 21 kDa
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Oczyszczone, połączone mysie IgG monoklonalne w buforze zawierającym 0,1 M triglicyny, pH 7,4, 0,15 M NaCl, zawierającym 0,05% azydku sodu. Zamrożony roztwór.
Preparation Note
Stabilność przez 1 rok od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-309, ekstrakt jądrowy komórek Hela. Dodać równą objętość buforu Laemmli do 10 μl ekstraktu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 μg zredukowanego ekstraktu na pas dla minigelów.
Evaluated by western blotting on HeLa nuclear extract.
Western Blot Analysis: 0.5-2 μg/mL of this antibody detected Cip1 in 20 μg of HeLa nuclear extract
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c