SAB4301449
Anty-fosfo-SREBP-1(pSer439)
affinity isolated antibody
Synonim(y):
SRBP1, SREBF1, SREBP1, białko wiążące element regulacyjny sterolu 1
Wybierz wielkość
1980,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1980,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
122 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1.0 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
izotyp
IgG
nr dostępu
NP_001005291.1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer439)
informacje o genach
human ... SREBF1(6720)
Specyficzność
Immunogen
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)