Kluczowe dokumenty
SAB1404405
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SREBF1 antibody produced in mouse
clone 4C11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
SREBP-1c, SREBP1, bHLHd1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4C11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SREBF1(6720)
Opis ogólny
Gen ten koduje czynnik transkrypcyjny, który wiąże się z elementem regulacyjnym sterolu-1 (SRE1), który jest dekamerem otaczającym gen receptora lipoprotein o niskiej gęstości i niektóre geny zaangażowane w biosyntezę sterolu. Białko jest syntetyzowane jako prekursor, który jest przyłączony do błony jądrowej i retikulum endoplazmatycznego. Po rozszczepieniu dojrzałe białko przemieszcza się do jądra i aktywuje transkrypcję poprzez wiązanie z SRE1. Sterole hamują rozszczepienie prekursora, a dojrzała forma jądrowa jest szybko katabolizowana, zmniejszając w ten sposób transkrypcję. Białko to należy do rodziny czynników transkrypcyjnych typu basic helix-loop-helix-leucine zipper (bHLH-Zip). Gen ten znajduje się w regionie zespołu Smitha-Magenisa na chromosomie 17. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
SREBF1 (AAH57388, 801 a.a. ~ 900 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
VTQLFREHLLERALNCVTQPNPSPGSADGDKEFSDALGYLQLLNSCSDAAGAPAYSFSISSSMATTTGVDPVAKWWASLTAVVIHWLRRDEEAAERLCPL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)