Kluczowe dokumenty
SAB1412393
Sigma-Aldrich
ANTI-SREBF1 antibody produced in mouse
clone 4G4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
SREBF1, SREBP-1c, SREBP1, bHLHd1
Wybierz wielkość
100 μG
1810,00 zł
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4G4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36.63 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SREBF1(6720)
Opis ogólny
Sterol regulatory element binding transcription factor 1 (SREBF1) gene is located on human chromosome 17p11.2. SREBF1 encodes the transcription factors SREBP-1a and SREBP-1c. SREBP-1a is expressed in spleen and intestine.SREBP-1c is expressed in liver, adipose tissue and skeletal muscle.
Immunogen
SREBF1 (AAH57388, 801 a.a. ~ 900 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VTQLFREHLLERALNCVTQPNPSPGSADGDKEFSDALGYLQLLNSCSDAAGAPAYSFSISSSMATTTGVDPVAKWWASLTAVVIHWLRRDEEAAERLCPL
Działania biochem./fizjol.
Sterol regulatory element binding transcription factor 1 (SREBF1) regulates lipogenesis, energy homeostasis and insulin sensitivity. It is associated with non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD). SREBF1 promotes tumor growth in various cancers. SREBF1 acts as a molecular bridge between lipogenesis and cell cycle control clear cell renal carcinoma.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
54G/C polymorphism of SREBF-1 gene is associated with polycystic ovary syndrome
Li L, et al.
European Journal of Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Biology, 188, 95-99 (2015)
SREBP-1c as a molecular bridge between lipogenesis and cell cycle progression of clear cell renal carcinoma
Sethi G, et al.
Bioscience Reports, BSR20171270-BSR20171270 (2017)
Lack of association between SREBF-1c gene polymorphisms and risk of non-alcoholic fatty liver disease in a Chinese Han population
Peng XE, et al.
Scientific reports, 6, 32110-32110 (2016)
Association of variants in the sterol regulatory element-binding factor 1 gene (SREBF1) with type 2 diabetes, glycemia, and insulin resistance-A study of 15,734 Danish subjects
Grarup MDN, et al.
Diabetes (2008)
Structure of the human gene encoding sterol regulatory element binding protein-1 (SREBF1) and localization of SREBF1 and SREBF2 to chromosomes 17p11. 2 and 22q13.
Hua X, et al.
Genomics, 25(3), 667-673 (1995)