Kluczowe dokumenty
SAB4301368
Sigma-Aldrich
Anty-fosfo-p47phox (pSer345)
affinity isolated antibody
Synonim(y):
NCF-47K, NCF1, P47 phox
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
45 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1.0 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
izotyp
IgG
nr dostępu
NP_000256.4.
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer345)
informacje o genach
human ... NCF1(653361)
Specyficzność
Przeciwciało wykrywa endogenne poziomy p47 phox tylko wtedy, gdy jest fosforylowane przy serynie 345.
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół miejsca fosforylacji seryny 345 (P-Q-S (p) -P-G) pochodząca z ludzkiego jądrowego p47 phox.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gangling Chen et al.
Redox report : communications in free radical research, 26(1), 176-183 (2021-10-20)
The study explores the protective role of the peripheral serum of limb remote ischemic postconditioning (LRIP) in reducing the reactive oxygen species (ROS) levels and neutrophil activation, which are responsible for the deleterious reperfusion injury. LRIP was induced in Sprague-Dawley