Kluczowe dokumenty
SAB4301170
Sigma-Aldrich
Anti-pan-AKT
affinity isolated antibody
Synonim(y):
PKB-ALPHA, RAC-ALPHA
Wybierz wielkość
100 μL
1560,00 zł
1560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB2028
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1560,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB2028
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
56 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
2 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
izotyp
IgG
nr dostępu
NP_001014431.1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AKT1(207)
Opis ogólny
Kinaza serynowo-treoninowa AKT 1 (AKT1), zwana również v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 1 lub kinazą białkową B α (PKB α), jest kodowana przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 14q32. Wykazuje wysoką ekspresję w wątrobie, mięśniach i adipocytach. Kodowane białko jest członkiem rodziny AKT, która charakteryzuje się amino-końcową domeną pleckstrin homology (PH), krótkim α-helikalnym łącznikiem i karboksy-końcową domeną kinazy.
Specyficzność
Przeciwciało wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka pan-AKT.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający regionowi pochodzącemu z wewnętrznych reszt ludzkiej kinazy serynowo-treoninowej RAC-alfa
Zastosowanie
Przeciwciało anty-pan-AKT wyprodukowane u królika zostało użyte w immunoblottingu.
Działania biochem./fizjol.
Kinaza serynowo-treoninowa AKT 1 (AKT1) działa jako regulator przetrwania komórek i działań antyapoptotycznych, które są zaangażowane w rozwój różnych nowotworów. Białko to odgrywa kluczową rolę w procesie nowotworzenia. U myszy AKT1 jest niezbędny do prawidłowego rozwoju. Mutacje w tym genie są związane z patogenezą raka prostaty (PC). Podwyższoną ekspresję genu zaobserwowano w ludzkim raku żołądka. Nieprawidłowości w sygnalizacji AKT1 i kinazy syntazy glikogenu 3 (GSK3) -β prowadzą do rozwoju schizofrenii.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Królicze IgG w pH 7,3 PBS, 0,05% NaN3, 50% glicerolu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Convergent evidence for impaired AKT1-GSK3beta signaling in schizophrenia.
Emamian ES, et al.
Nature Genetics, 36, 131-137 (2004)
Association between single nucleotide polymorphisms in AKT1 and the risk of prostate cancer in the Chinese Han population.
Liu JM, et al.
Genetics and molecular research : GMR, 16 (2017)
Tctex1d2 Is a Negative Regulator of GLUT4 Translocation and Glucose Uptake
Shimoda Y, et al.
Endocrinology, 156, 3548-3558 (2015)
Akt1/PKBalpha is required for normal growth but dispensable for maintenance of glucose homeostasis in mice.
Cho H, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 276, 38349-38352 (2001)
AKT plays a central role in tumorigenesis.
Testa JR
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 98, 10983-10985 (2001)