Kluczowe dokumenty
SAB4500796
Sigma-Aldrich
Anti-AKT antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
AKT, AKT1 kinase, C-AKT, PKB, kinase Akt1
Wybierz wielkość
100 μG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2140,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 55 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AKT1(207)
Opis ogólny
Anti-AKT Antibody detects endogenous levels of total AKT protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Akt.
Immunogen Range: 416-465
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bingdong Jiang et al.
Oncology letters, 21(1), 14-14 (2020-11-27)
Interleukins (ILs) are involved in the occurrence and development of numerous types of cancer, and serve a critical role in the development of effective cancer therapeutics. The aim of the present study was to investigate the effect of IL-27 on
Lili Liu et al.
Bioscience reports, 40(5) (2020-05-19)
The present study aims to reveal the molecular mechanism of peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPARγ) on sepsis-induced acute lung injury (ALI). To do that, the rat injury model was established using cecal ligation and perforation (CLP) method, followed by different
Zhi Teng et al.
Oncology reports, 43(2), 503-515 (2020-01-03)
Acute lymphoblastic leukemia (ALL) is a malignant hematological disease. Tanshinone IIA (Tan IIA) has antitumor activity in vitro and in vivo. The aim of the present study was to investigate the effects of Tan IIA in combination with imatinib (IM) on the proliferation, apoptosis, migration
Zhixia Fan et al.
International journal of clinical and experimental pathology, 13(4), 799-809 (2020-05-02)
Psoriasis is an immune-mediated skin disease with abnormal T cells. Regulatory T cells (Treg) are a kind of cell group with immunosuppressive effects. This study aimed to explore the role of Treg cells in the pathogenesis of psoriasis and its