Kluczowe dokumenty
SAB4301578
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-ERK1/2 (pThr202/Tyr204) antibody produced in rabbit
Anti-phospho-ERK1/2 (pThr202/Tyr204) antibody produced in rabbit
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
affinity isolated antibody
Synonim(y):
ERK-1, ERK1, ERT2, P44ERK1, PRKM3
Wybierz wielkość
100 μL
1870,00 zł
1870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1870,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
42 kDa
44 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
1.0 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
izotyp
IgG
nr dostępu
NP_001035145.1 
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr202/pTyr204)
informacje o genach
human ... MAPK3(5595)
Specyficzność
The antibody detects endogenous level of p44/42 MAP Kinase only when phosphorylated at Threonine 202 and Tyrosine 204 .
Immunogen
Peptide sequence around phosphorylation site of Threonine 202/Tyrosine 204(F-L-T(p)-E-Y(p)-V-A) derived from Human p44/42 MAP Kinase.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Supplied at 1.0mg/mL in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lenka Halova et al.
Open biology, 11(4), 200405-200405 (2021-04-08)
Fluctuations in TOR, AMPK and MAP-kinase signalling maintain cellular homeostasis and coordinate growth and division with environmental context. We have applied quantitative, SILAC mass spectrometry to map TOR and nutrient-controlled signalling in the fission yeast Schizosaccharomyces pombe. Phosphorylation levels at
Varun Kumar et al.
Current eye research, 46(5), 710-718 (2020-10-28)
Understanding molecular changes is essential for designing effective treatments for nonarteritic anterior ischemic optic neuropathy (AION), the most common acute optic neuropathy in adults older than 50 years. We investigated changes in the mitogen-activated protein kinase (MAPK) pathway after experimental AION
Vittorio Perfetti et al.
Oncotarget, 8(34), 56158-56167 (2017-09-17)
Gastrointestinal stromal tumors (GISTs) are the most common mesenchymal tumors of the gastrointestinal tract. GISTs express the receptor tyrosine kinase KIT, and the majority of GISTs present KIT gain-of-function mutations that cluster in the 5' end of the receptor juxtamembrane
Haiying Peng et al.
Frontiers in immunology, 14, 1167605-1167605 (2023-11-29)
TGF-β1 can induce epithelial-mesenchymal transition (EMT) in primary airway epithelial cells (AECs). Semaphorin7A (Sema7a) plays a crucial role in regulating immune responses and initiating and maintaining transforming growth factor β1 TGF-β1-induced fibrosis. To determine the expression of Sema7a, in serum
Li Cao et al.
Microbial pathogenesis, 131, 120-127 (2019-03-27)
Enterovirus 71 (EV71) is the main causative agent of hand, foot, and mouth disease (HFMD), which has high morbidity and mortality. It mainly threatens children under six years of age. Because of a poor understanding of its pathogenesis, there are
Questions
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. New Jersey
    • Review 1
    • Votes 0
    1 out of 5 stars.
    Beware of nice picture from the supplier
    The picture you show was the reason I ordered. However the blot looks awful many, many bands and recognize the markers. Very disapointed
    Helpful?
    1. Response from MilliporeSigma:
      Thank you for taking the time to leave a review! We are sorry to hear that your experience with this antibody did not meet your expectations. If you have a moment, please contact us by visiting https://www.sigmaaldrich.com/support/customer-support and submit a Product Technical Inquiry so that we can assist you. We look forward to hearing from you soon!