Kluczowe dokumenty
SAB4301156
Sigma-Aldrich
Anti-NOL9 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Grc3, NET6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
79 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
2.5 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000 (Cell Lysate)
izotyp
IgG
nr dostępu
NP_078930.3
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NOL9(79707)
Specyficzność
Przeciwciało wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka NOL9.
Immunogen
Białko fuzyjne odpowiadające resztom w pobliżu końca C ludzkiego białka jąderkowego 9
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Królicze IgG w pH 7,3 PBS, 0,05% NaN3, 50% glicerolu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Haining Zhou et al.
Cell reports, 42(4), 112339-112339 (2023-04-05)
The rixosome and PRC1 silencing complexes are associated with deSUMOylating and deubiquitinating enzymes, SENP3 and USP7, respectively. How deSUMOylation and deubiquitylation contribute to rixosome- and Polycomb-mediated silencing is not fully understood. Here, we show that the enzymatic activities of SENP3