Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 μg | Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2500,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
42s2, monoclonal
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CBX3(11335)
General description
Heterochromatyna charakteryzuje się gęsto zwiniętą chromatyną, która generalnie replikuje się późno w fazie S, ma niską gęstość genów i zawiera duże bloki powtarzalnego DNA, które jest stosunkowo niedostępne dla odczynników modyfikujących DNA. W późnej fazie S p150 bezpośrednio wiąże się z białkami związanymi z heterochromatyną 1 (HP1α, HP1β i HP1γ). Gdy komórki przygotowują się do mitozy, CAF-1 p150 i niektóre HP1 stopniowo dysocjują z heterochromatyny, co zbiega się z fosforylacją histonu H3. Białka HP1 ponownie wiążą się z chromatyną pod koniec mitozy, gdy histon H3 ulega fosforylacji
Immunogen
Application
To przeciwciało zostało zgłoszone przez niezależne laboratorium do wykrywania komórek HP1γ dodatnich w tkance piersi.
Immunoprecypitacja/immunoprecypitacja chromatyny:
To przeciwciało zostało zgłoszone przez niezależne laboratorium do immunoprecypitacji HP1γ z ekstraktów jądrowych i chromatyny usieciowanej formaliną.
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Biologia chromatyny
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Ekstrakty kwasowe HeLa, ekstrakty jądrowe HEK 293.
Western Blot Analysis:
0.01-0.1 µg/mL of this lot detected HP1γ protein in acid-extracted HeLa cell lysates (Catalog # 13-112).
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid |
| species reactivity human, mouse | species reactivity mouse, vertebrates, human | species reactivity mouse, human | species reactivity mouse, human |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| clone 42s2, monoclonal | clone 15.19s2, monoclonal | clone 2HP-1H5, monoclonal | clone 2HP-2G9, monoclonal |
| shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1