Kluczowe dokumenty
SAB4301142
Sigma-Aldrich
Anti-BSA antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Przeciwciało anty-BSA - Przeciwciało anty-BSA produkowane u królików, Przeciwciało anty-Bsa
Wybierz wielkość
100 μL
1590,00 zł
1590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1590,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
69 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine
stężenie
0.7 mg/mL
metody
western blot: 1:1000-1:5000 (Cell Lysate)
izotyp
IgG
nr dostępu
NP_851335.1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
bovine ... ALB(280717)
Opis ogólny
Bovine serum albumin (BSA) is a single polypeptide chain consisting of about 583 amino acid residues and no carbohydrates. It is a 66.4 kDa, water-soluble protein. BSA is characterized with three homologous domains formed by six α-helices. Depending on pH, it undergoes reversible conformational isomerization. The native structure of the protein becomes reactive and flexible on heating.
Specyficzność
The antibody detects endogenous levels of total BSA protein.
Immunogen
Fusion protein corresponding to a region derived from internal residues of human Bovine serum albumin
Działania biochem./fizjol.
Bovine serum albumin (BSA) has been used as a model protein in various studies, such as immunodiagnostic procedures, cell culture media and clinical chemistry and relevant in foods containing bovine milk or meat. Serum albumins play a dominant role in drug disposition and efficacy by maintaining osmotic blood pressure.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in pH7.3 PBS, 0.05% NaN3, 50% Glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Emily A Willmann et al.
BMC immunology, 21(1), 61-61 (2020-12-16)
C1q is a soluble pattern recognition protein that regulates multiple leukocyte functions, and deficiency in C1q results in autoimmunity. C1q stimulates enhanced phagocytic function through multiple mechanisms including the rapid enhancement of Fcγ receptor (FcγR) -mediated phagocytosis. The molecular mechanism
Jonas B Lang et al.
Frontiers in oncology, 12, 949261-949261 (2022-10-21)
Cellular crosstalk between hematopoietic stem/progenitor cells and the bone marrow (BM) niche is vital for the development and maintenance of myeloid malignancies. These compartments can communicate via bidirectional transfer of extracellular vesicles (EVs). EV trafficking in acute myeloid leukemia (AML)
Study of the interaction between monoammonium glycyrrhizinate and bovine serum albumin.
Hu Y J, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 36(4), 915-919 (2004)
Kinetics of Thermal Denaturation and Aggregation of Bovine Serum Albumin.
Borzova VA
PLoS ONE, 11(4), e0153495-e0153495 (2016)
Ine Rombouts et al.
Scientific reports, 5, 12210-12210 (2015-07-21)
Thermolysin hydrolyzates of freshly isolated, extensively stored (6 years, 6 °C, dry) and heated (60 min, 90 °C, in excess water) bovine serum albumin (BSA) samples were analyzed with liquid chromatography (LC) electrospray ionization (ESI) tandem mass spectrometry (MS/MS) using alternating electron-transfer