Kluczowe dokumenty
SAB4300995
Sigma-Aldrich
Anti-HSD17B13 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
HMFN0376, NIIL497, SCDR9, SDR16C3
Wybierz wielkość
100 μL
1560,00 zł
1560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1560,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
34 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1.3 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
western blot: 1:500-1:2000 (Cell Lysate)
izotyp
IgG
nr dostępu
NP_001129702.1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Dehydrogenaza hydroksysteroidowa 17-beta 13 (HSD17B13) należy do rodziny krótkołańcuchowych dehydrogenaz/reduktaz. Gen kodujący to białko związane z kropelkami lipidów jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 4q22.1.
Specyficzność
Przeciwciało wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka HSD17B13.
Immunogen
Białko fuzyjne odpowiadające regionowi pochodzącemu z wewnętrznych reszt ludzkiej dehydrogenazy hydroksysteroidowej (17-beta) 13
Działania biochem./fizjol.
Dehydrogenaza hydroksysteroidowa 17-beta 13 (HSD17B13) odgrywa rolę w niealkoholowej stłuszczeniowej chorobie wątroby (NAFLD) i wykazano, że jest regulowana w dół w raku wątrobowokomórkowym. HSD17B13 moduluje biosyntezę lipidów.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Królicze IgG w pH 7,3 PBS, 0,05% NaN3, 50% glicerolu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)