Kluczowe dokumenty
HPA014520
Sigma-Aldrich
Anti-C5AR1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-C5a anaphylatoxin chemotactic receptor, Anti-C5a-R, Anti-C5aR, Anti-CD88 antigen
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
QGFQGRLRKSLPSLLRNVLTEESVVRESKSFTRSTVDTMAQKTQAV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... C5AR1(728)
Opis ogólny
C5AR1 (receptor 1 składnika dopełniacza 5a) jest receptorem sprzężonym z białkiem G (GPCR) należącym do rodziny rodopsyn. Ulega ekspresji w komórkach krwi linii mieloidalnej, a także w komórkach niemieloidalnych, takich jak komórki nabłonkowe oskrzeli i pęcherzyków płucnych oraz astrocyty. Jego ligandem jest C5a i wiąże się z nim poprzez dwa miejsca domeny wiążącej ligand. Jedno miejsce wiąże się z C-końcem C5a, a drugie miejsce jest częścią N-końca C5AR1. C5AR1 wraz z dwoma innymi receptorami, C3AR i C5L2, tworzą rodzinę receptorów anafilatoksyny (AT) układu dopełniacza.
Immunogen
C5a anaphylatoxin chemotactic receptor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
C5AR1 (receptor 1 składnika dopełniacza 5a) wiąże się z C5a, co powoduje zależną od białka G aktywację komórkową. Obejmuje to wzrost wewnątrzkomórkowego stężenia Ca2+ i aktywację szlaków kinazy białkowej aktywowanej mitogenami (MAPK), PKB/Akt i 3-kinazy fosfoinozytydowej. C5a jest anafilatoksyną, która ma silne działanie prozapalne i jest zaangażowana w patogenezę astmy, reumatoidalnego zapalenia stawów i sepsy. C5AR jest zaangażowany w odporność na patogeny, takie jak bakterie takie jak P. aeruginosa . Inicjuje ich fagocytozę i degradację. Ulega ekspresji na komórkach Müllera, które są komórkami glejowymi znajdującymi się w oku. C5AR może być zaangażowany w patogenezę chorób siatkówki, takich jak retinopatia cukrzycowa (DR), poprzez indukowanie produkcji IL (interleukiny) -6 i VEGF (czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72794
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yves Laumonnier et al.
Current allergy and asthma reports, 11(2), 122-130 (2010-12-21)
Allergic rhinitis and asthma are common chronic inflammatory diseases of the nasal mucus membranes and the upper airways with a high prevalence in Western countries. In addition to maladaptive T-helper type 2 (Th2) immunity, Th17 cells can drive the inflammatory
Lijia Cheng et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 54(13), 8191-8198 (2013-11-23)
Müller cells, a major type of glial cell found in the eye, are postulated to play an important role in many retinal diseases, including diabetic retinopathy (DR). Complement is an integral part of innate immunity, and the activation of complement
Marie-Josèphe Rabiet et al.
The Journal of biological chemistry, 283(45), 31038-31046 (2008-09-06)
Most G-protein-coupled receptors (GPCRs) form di(oligo)-meric structures that constitute signaling and trafficking units and might be essential for receptor functions. Cell responses to complement C5a receptor (C5aR) are tightly controlled by receptor desensitization and internalization. To examine the implication of
Eren Erken et al.
Molecular biology reports, 37(1), 273-276 (2009-08-07)
Familial Mediterranean fever (FMF) is a genetic disorder with acute inflammatory serosal attacks due to MEFV gene mutations which resides in chromosome 16. Lack of a C5a inhibitor activity in the peritoneum has previously been proposed in part to contribute
Elizabeth Palmer et al.
Molecular immunology, 52(2), 88-95 (2012-05-23)
The C5a receptor (C5aR) is a 7 transmembrane G-protein coupled receptor (GPCR) that mediates the powerful pro-inflammatory effect of the complement activation product C5a. Excess C5a generated under pathological conditions has been implicated in a variety of conditions including sepsis