Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1405061
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RAX antibody produced in mouse
clone 4F4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MCOP3, RX
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4F4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.33 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RAX(30062)
Opis ogólny
Rozwój oka kręgowców wymaga szeregu etapów, w tym specyfikacji przedniej płytki nerwowej, ewolucji pęcherzyków wzrokowych z brzusznego przodomózgowia oraz różnicowania komórkowego soczewki i siatkówki. Geny zawierające Homeobox, w tym RAX, odgrywają kluczową rolę w tworzeniu oka u kręgowców i bezkręgowców (Mathers et al., 1997 [PubMed 9177348]).[dostarczone przez OMIM
Immunogen
RAX (NP_038463, 104 a.a. ~ 206 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
KEPWEARPSPGLPVGPATGEAKLSEEEQPKKHRRNRTTFTTYQLHELERAFEKSHYPDVYSREELAGKVNLPEVRVQVWFQNRRAKWRRQEKLEVSSMKLQD
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tess A V Afanasyeva et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 78(19-20), 6505-6532 (2021-08-23)
Inherited retinal diseases (IRDs) cause progressive loss of light-sensitive photoreceptors in the eye and can lead to blindness. Gene-based therapies for IRDs have shown remarkable progress in the past decade, but the vast majority of forms remain untreatable. In the