Merck
SAB4300902
Sigma-Aldrich
Anti-TRPS1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
TRPS1, Tricho-rhino-phalangeal syndrome type I protein, Zinc finger protein GC79, Zinc finger transcription factor Trps1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
142 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
1.0 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
izotyp
IgG
nr dostępu
NP_001269831.1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TRPS1(7227)
Specyficzność
The antibody detects endogenous levels of total TRPS1 protein.
Immunogen
Synthesized peptide derived from N-terminal of human TRPS1.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not finding the right product?  
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yue Liu et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 18(4), 437-451 (2019-02-05)
Zygotic genome activation (ZGA) is one of the most critical events at the beginning of mammalian preimplantation embryo development (PED). The mechanisms underlying mouse ZGA remain unclear although it has been widely studied. In the present study, we identified that