Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA010558
Sigma-Aldrich
Anti-IL6ST antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CD130 antigen antibody produced in rabbit, Anti-CDw130 antibody produced in rabbit, Anti-IL-6R-β antibody produced in rabbit, Anti-Interleukin-6 receptor subunit β precursor antibody produced in rabbit, Anti-Interleukin-6 signal transducer antibody produced in rabbit, Anti-Membrane glycoprotein 130 antibody produced in rabbit, Anti-Oncostatin-M receptor α-subunit antibody produced in rabbit, Anti-gp130 antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
CYLITVTPVYADGPGSPESIKAYLKQAPPSKGPTVRTKKVGKNEAVLEWDQLPVDVQNGFIRNYTIFYRTIIGNETAVNVDSSHTEYTLSSLTSDTLYMVRMAAYTDEGGKDGPEFTFTTPKFAQGEI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL6ST(3572)
Opis ogólny
IL6ST (interleukin 6 signal transducer) jest produkowany jako polipeptyd o masie cząsteczkowej 130 kDa i glikozylowany do postaci o masie 150 kDa. Funkcjonuje jako część receptorowych kompleksów sygnalizacyjnych dla około ośmiu cytokin.
Immunogen
przetwornik sygnału interleukiny 6
Zastosowanie
Anti-IL6ST antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Mutacja delecyjna w IL6ST (transduktor sygnału interleukiny 6) jest związana z gruczolakiem wątrobowokomórkowym zapalnym. Mutacje w tym genie prowadzą do nowotworzenia, co może być wynikiem dysfunkcji sygnalizacji wewnątrzkomórkowej. Aktywacja tego białka następuje po związaniu ligandu, a następnie następuje aktywacja wielu szlaków sygnałowych, w tym JAK/STAT (kinaza Janus / transduktor sygnału i aktywator transkrypcji), RAS (mięsak szczura) / RAF / MAPK (kinaza aktywowana mitogenem) i PI3K (kinaza fosfoinozytydu 3) / szlaki AKT. Krążące poziomy rozpuszczalnej IL6ST są powiązane z ryzykiem zawału mięśnia sercowego.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71953
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tobias Burkard et al.
Clinical and translational medicine, 12(12), e1068-e1068 (2022-12-13)
Cytotoxic T lymphocytes take on a leading role in many immune-related diseases. They function as key effector immune cells fighting cancer cells, but they are also considerably involved in autoimmune diseases. Common to both situations, CD8+ T cells need to
Dirk Schmidt-Arras et al.
Journal of cell science, 127(Pt 2), 341-353 (2013-11-12)
Interleukin 6 (IL-6) and, hence, activation of the IL-6 receptor signalling subunit glycoprotein 130 (gp130; also known as interleukin-6 receptor subunit β, IL6ST), has been linked to inflammation and tumour formation. Recently, deletion mutations in gp130 have been identified in
Christine Mehner et al.
Oncogene, 39(42), 6606-6618 (2020-09-16)
A major clinical challenge of ovarian cancer is the development of malignant ascites accompanied by widespread peritoneal metastasis. In ovarian clear cell carcinoma (OCCC), a challenging subtype of ovarian cancer, this problem is compounded by near-universal primary chemoresistance; patients with
Ilais Moreno Velásquez et al.
Atherosclerosis, 240(2), 477-481 (2015-04-25)
To investigate the association between circulating levels of the soluble interleukin 6 receptor (sIL6R) and the soluble gp130 (sgp130) with myocardial infarction (MI) and to explore the potential interaction between sIL6R and sgp130 in this association. Study population is the
Yin-Huai Chen et al.
The Journal of experimental medicine, 217(3) (2020-01-09)
The gene IL6ST encodes GP130, the common signal transducer of the IL-6 cytokine family consisting of 10 cytokines. Previous studies have identified cytokine-selective IL6ST defects that preserve LIF signaling. We describe three unrelated families with at least five affected individuals