Kluczowe dokumenty
SAB4300672
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Stat2 (pTyr690) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-ISGF-3, Anti-MGC59816, Anti-P113, Anti-STAT113
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~113 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(R-K-Yp-L-K)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr690)
informacje o genach
human ... Stat2(6773)
Opis ogólny
Przeciwciało wykrywa endogenny poziom Stat2 tylko wtedy, gdy jest fosforylowany przy tyrozynie 690.
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół miejsca fosforylacji tyrozyny 690 (R-K-Yp-L-K), zgodnie z białkiem NP_005410.1
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny białek STAT. W odpowiedzi na cytokiny i czynniki wzrostu członkowie rodziny STAT są fosforylowani przez kinazy związane z receptorami, a następnie tworzą homo- lub heterodimery, które przemieszczają się do jądra komórkowego, gdzie działają jako aktywatory transkrypcji. W odpowiedzi na interferon (IFN), białko to tworzy kompleks ze STAT1 i białkiem p48 z rodziny czynników regulatorowych IFN (ISGF3G), w którym białko to działa jako transaktywator, ale nie ma zdolności do bezpośredniego wiązania DNA. Wykazano, że adaptor transkrypcji P300/CBP (EP300/CREBBP) oddziałuje specyficznie z tym białkiem, które uważa się za zaangażowane w proces blokowania odpowiedzi IFN-alfa przez adenowirusy. Dla tego genu znaleziono wiele wariantów transkryptu kodujących różne izoformy.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)