Kluczowe dokumenty
SAB4300609
Sigma-Aldrich
Anti-FLT4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FLT41 antibody produced in rabbit, Anti-LMPH1A antibody produced in rabbit, Anti-PCL antibody produced in rabbit, Anti-VEGFR3 antibody produced in rabbit, Anti-fms-related tyrosine kinase 4 antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μG
1870,00 zł
1870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1870,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~160 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(L-A-S-E-E)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FLT4(2324)
Opis ogólny
Związana z Fms kinaza tyrozynowa 4 (FLT4) jest również znana jako receptor czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego 3 (VEGFR3). Ulega ekspresji w komórkach śródbłonka naczyń krwionośnych i limfatycznych podczas wczesnego rozwoju. Gen kodujący FLT4 jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 5q35.3.
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół aa. 1279-1283 (L-A-S-E-E), zgodnie z białkiem FLT4.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-FLT4 wyprodukowane u królika zostało użyte w immunohistochemii.
Działania biochem./fizjol.
Związana z Fms kinaza tyrozynowa 4 (FLT4) odgrywa rolę w limfangiogenezie i angiogenezie. Działa jako aktywator w szlakach sygnałowych. Mutacje w genie kodującym FLT4 są powiązane z chorobą Milroya.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Receptor dla VEGFC. Ma aktywność kinazy tyrozynowo-białkowej.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Two anti-angiogenic TKI-PET tracers, [11C]axitinib and [11C]nintedanib: Radiosynthesis, in vivo metabolism and initial biodistribution studies in rodents
Paul S, et al.
Nuclear Medicine and Biology null
Molecular controls of lymphatic VEGFR3 signaling
Deng, Yong et al.
Atherosclerosis: Treatment and Prevention (2014)
A novel FLT4 Gene mutation and MR lymphangiography in a Chinese family with Milroy disease
Liu, N., et al.
Lymphology, 93-6 (2015)