Kluczowe dokumenty
SAB1411757
Sigma-Aldrich
Anti-VEGFC antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Flt4-L
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 46.09 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VEGFC(7424)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny płytkopochodnego czynnika wzrostu/czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (PDGF/VEGF), jest aktywne w angiogenezie i wzroście komórek śródbłonka, a także może wpływać na przepuszczalność naczyń krwionośnych. To wydzielane białko ulega złożonemu dojrzewaniu proteolitycznemu, generując wiele przetworzonych form, które wiążą i aktywują receptory VEGFR-3. Tylko w pełni przetworzona forma może wiązać i aktywować receptory VEGFR-2. Białko to jest strukturalnie i funkcjonalnie podobne do czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego D. (dostarczone przez RefSeq)
Gen czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego-C (VEGF-C) z siedmioma eksonami jest mapowany na ludzki chromosom 4q34.3. Jest on członkiem rodziny strukturalnie powiązanych białek VEGF. Członkowie rodziny zawierają wspólną domenę homologii VEGF. Domena ta tworzy region rdzenia i zawiera motyw węzła cystynowego z ośmioma niezmiennymi resztami cysteiny. U osób dorosłych VEGF-C ulega ekspresji głównie w sercu, łożysku, jajniku, jelicie cienkim i tarczycy, podczas gdy w tkance embrionalnej ulega ekspresji w okolicach okołomózgowych, pachowych i szyjnych.
Immunogen
VEGFC (ABM85407.1, 1 a.a. ~ 419 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MHLLGFFSVACSLLAAALLPGPREAPAAAAAFESGLDLSDAEPDAGEATAYASKDLEEQLRSVSSVDELMTVLYPEYWKMYKCQLRKGGWQHNREQANLNSRTEETIKFAAAHYNTEILKSIDNEWRKTQCMPREVCIDVGKEFGVATNTFFKPPCVSVYRCGGCCNSEGLQCMNTSTSYLSKTLFEITVPLSQGPKPVTISFANHTSCRCMSKLDVYRQVHSIIRRSLPATLPQCQAANKTCPTNYMWNNHICRCLAQEDFMFSSDAGDDSTDGFHDICGPNKELDEETCQCVCRAGLRPASCGPHKELDRNSCQCVCKNKLFPSQCGANREFDENTCQCVCKRTCPRNQPLNPGKCACECTESPQKCLLKGKKFHHQTCSCYRRPCTNRQKACEPGFSYSEEVCRCVPSYWKRPQMS
Działania biochem./fizjol.
VEGF-C (czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego-C) odgrywa rolę w limfangiogenezie. Działa on poprzez receptor VEGF-3 (VEGFR-3). Badania eksperymentalne wykazały, że VEGF-C jest wymagany dla komórek śródbłonka limfatycznego do tworzenia kiełkujących naczyń włosowatych. Ekspresję VEGF-C zaobserwowano w raku piersi, raku prostaty, raku żołądka, raku okrężnicy i raku płuc.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Induced lymphatic sinus hyperplasia in sentinel lymph nodes by VEGF-C as the earliest premetastatic indicator.
Liersch R
International Journal of Oncology, 41, 2073-2078 (2012)
The effect of vascular endothelial growth factor in the progression of bladder cancer and diabetic retinopathy
Aldebasi YH
International Journal of Clinical and Experimental Medicine, 6, 239-251 (2013)
Vascular Endothelial Growth Factor and Angiogenesis
Hoeben A
Pharmacological Reviews, 56, 549-580 (2004)
Overexpression of vascular endothelial growth factor C increases growth and alters the metastatic pattern of orthotopic PC-3 prostate tumors.
Tuomela J, et al.
BMC Cancer (2009)
Hui Gong et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 81(1), 39-39 (2024-01-12)
Colorectal cancer (CRC) is characterized by a complex tumor inflammatory microenvironment, while angiogenesis and immunosuppression frequently occur concomitantly. However, the exact mechanism that controls angiogenesis and immunosuppression in CRC microenvironment remains unclear. Herein, we found that expression levels of lipid