Kluczowe dokumenty
SAB4300601
Sigma-Aldrich
Anti-MDM2 (Ab-166) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-HDMX antibody produced in rabbit, Anti-MGC71221 antibody produced in rabbit, Anti-Mdm2 p53 binding protein homolog (mouse) antibody produced in rabbit, Anti-hdm2 antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μG
1870,00 zł
1870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1870,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~90 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(A-I-S-E-T)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MDM2(4193)
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół aa. 164-168 (A-I-S-E-T), zgodnie z białkiem MDM2.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Gen ten jest genem docelowym czynnika transkrypcyjnego białka nowotworowego p53. Kodowane białko jest fosfoproteiną jądrową, która wiąże i hamuje transaktywację przez białko nowotworowe p53, jako część autoregulacyjnej pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego. Nadekspresja tego genu może skutkować nadmierną inaktywacją białka nowotworowego p53, zmniejszając jego funkcję supresora nowotworu. Białko to ma aktywność ligazy ubikwityny E3, która kieruje białko nowotworowe p53 do degradacji proteasomalnej. Białko to wpływa również na cykl komórkowy, apoptozę i nowotworzenie poprzez interakcje z innymi białkami, w tym retinoblastoma 1 i białkiem rybosomalnym L5. Ponad 40 różnych alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu zostało wyizolowanych zarówno z tkanek nowotworowych, jak i prawidłowych.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wangsheng Chen et al.
Cancer cell international, 20, 469-469 (2020-10-03)
MicroRNAs (miRNAs) are important regulators for cancer cell proliferation. miR-585 has been shown to inhibit the proliferation of several types of cancer, however, little is known about its role in human glioma cells. miR-585 levels in human glioma clinical samples
Qiuguo Han et al.
Molecular medicine reports, 16(5), 6290-6298 (2017-08-30)
Members of the GATA‑binding factor protein family, including GATA1, GATA2 and GATA3, serve an inhibiting role in leukemia. The present study demonstrated that GATA4 was upregulated in children with acute lymphoblastic leukemia (ALL). Results from a number of functional experiments
Hongsai Chen et al.
EBioMedicine, 36, 252-265 (2018-10-03)
The great majority of sporadic vestibular schwannomas (VSs) are due to the mutations of the NF2 gene encoding merlin. Sporadic VSs exhibit variable growth patterns and only a small fraction of the tumours are fast-growing; however, the underlying mechanisms remain