Kluczowe dokumenty
SAB4300576
Sigma-Aldrich
Anti-ATR (Ab-428) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FRP1 antibody produced in rabbit, Anti-MEC1 antibody produced in rabbit, Anti-SCKL antibody produced in rabbit, Anti-SCKL1 antibody produced in rabbit, Anti-ataxia telangiectasia and Rad3 related antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μG
2030,00 zł
2030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2030,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~250 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(G-I-S-P-K)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATR(545)
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół aa. 426-430 (G-I-S-P-K), zgodnie z białkiem ATR.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
ATR kodowany przez ten gen należy do rodziny kinaz PI3/PI4 i jest najbliżej spokrewniony z ATM, kinazą białkową kodowaną przez gen zmutowany w ataksji teleangiektazji. Białko to i ATM wykazują podobieństwo do Schizosaccharomyces pombe rad3, genu punktu kontrolnego cyklu komórkowego wymaganego do zatrzymania cyklu komórkowego i naprawy uszkodzeń DNA w odpowiedzi na uszkodzenia DNA. Wykazano, że kinaza ta fosforyluje kinazę punktu kontrolnego CHK1, białka punktu kontrolnego RAD17 i RAD9, a także białko supresorowe nowotworu BRCA1. Mutacje tego genu są związane z zespołem Seckela. Zgłoszono alternatywnie splicowany wariant transkryptu tego genu, jednak jego pełna długość nie jest znana. Istnieją warianty transkryptu wykorzystujące alternatywne miejsca polyA.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chang Gong et al.
The Journal of biological chemistry, 290(24), 14811-14825 (2015-04-22)
Circulating tumor cells (CTCs) are seeds for cancer metastasis and are predictive of poor prognosis in breast cancer patients. Whether CTCs and primary tumor cells (PTCs) respond to chemotherapy differently is not known. Here, we show that CTCs of breast