Kluczowe dokumenty
SAB4300525
Sigma-Aldrich
Anti-GAP43 (Ab-41) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-B-50 antibody produced in rabbit, Anti-PP46 antibody produced in rabbit, Anti-growth associated protein 43 antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μG
1870,00 zł
1870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1870,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~43 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(Q-A-S-F-R)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GAP43(2596)
Opis ogólny
Białko związane ze wzrostem-43 (GAP-43) jest fosfoproteiną związaną z błoną. Znajduje się na chromosomie 3q13. Podczas rozwoju neuronów i regeneracji aksonów, GAP43 jest regulowany w górę w stożkach wzrostu neuronów i prekursorach komórek Schwanna.
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół aa. 38-43 (Q-A-S-F-R), zgodnie z białkiem GAP43.
Działania biochem./fizjol.
Białko związane ze wzrostem-43 (GAP-43) uczestniczy w rozwoju neurytów, nawigacji stożka wzrostu, neurotransmisji, stabilizacji gałęzi aksonalnych i plastyczności synaptycznej. U ludzi i myszy GAP43 jest uznawany za potencjalny gen autyzmu i zaburzeń autystycznych.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
GAP43 kodowany przez ten gen został nazwany białkiem "wzrostu" lub "plastyczności", ponieważ ulega ekspresji na wysokim poziomie w stożkach wzrostu neuronów podczas rozwoju i regeneracji aksonów. Białko to jest uważane za kluczowy składnik skutecznej odpowiedzi regeneracyjnej w układzie nerwowym. Dla tego genu znaleziono alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Víctor Carriel et al.
Journal of tissue engineering and regenerative medicine, 11(2), 553-563 (2014-08-02)
Nerve conduits are promising alternatives for repairing nerve gaps; they provide a close microenvironment that supports nerve regeneration. In this sense, histological analysis of axonal growth is a determinant to achieve successful nerve regeneration. To evaluate this process, the most-used
Ryan L O'Hare Doig et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 13, 85-85 (2020-07-17)
Reducing the extent of secondary degeneration following spinal cord injury (SCI) is necessary to preserve function, but treatment options have thus far been limited. A combination of the ion channel inhibitors Lomerizine (Lom), YM872 and oxATP, to inhibit voltage-gated Ca2+
Jesús Chato-Astrain et al.
Neural regeneration research, 18(8), 1852-1856 (2023-02-09)
Growth-associated protein 43 plays a key role in neurite outgrowth through cytoskeleton remodeling. We have previously demonstrated that structural damage of peripheral nerves induces growth-associated protein 43 upregulation to promote growth cone formation. Conversely, the limited regenerative capacity of the
Jesús Chato-Astrain et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 12, 501-501 (2019-01-11)
The regenerative capability of peripheral nerves is very limited, and several strategies have been proposed to increase nerve regeneration. In the present work, we have analyzed the in vivo usefulness of a novel nanostructured fibrin-agarose bio-artificial nerve substitute (Nano) used
A rare 3q13.31 microdeletion including GAP43 and LSAMP genes
Gimelli S, et al.
Molecular Cytogenetics, 6(1), 52-52 (2013)