Merck
SAB4200878
Sigma-Aldrich
Anty-Escherichiacoli O111:B4 LPS, mysia monoklonalna
clone Ecco14, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Bakterie E.coli
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
Poziom jakości
klon
Ecco14
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
E. coli
stężenie
~1 mg/mL
izotyp
IgM
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Lipopolisacharydy (LPS) są charakterystycznymi składnikami ściany komórkowej bakterii Gram-ujemnych. Typowa cząsteczka LPS zawiera lipid A (fosfolipid na bazie glukozaminy), stosunkowo krótki oligosacharyd rdzeniowy i dystalny polisacharyd (antygen O).
Specyficzność
Monoklonalne przeciwciało anty-Escherichiacoli O111:B4 LPS specyficznie rozpoznaje LPS podtypu O111:B4 E. coli i nie wykazuje reaktywności krzyżowej z Escherichia coli O26:B6 LPS, Escherichia coli eh100 LPS, P. gingivalis, P. mirabilis, S. typhimurium, S. enteritidis.
Zastosowanie
Przeciwciało może być stosowane w różnych technikach immunochemicznych, w tym Immunoblottingu i ELISA.
Działania biochem./fizjol.
LPS przyczyniają się do integralności błony zewnętrznej i chronią komórkę przed działaniem soli żółciowych i lipofilowych antybiotyków. Stymulują one komórki gospodarza poprzez TLR2 i TLR4 (receptory toll like). Stymulacja ta powoduje wytwarzanie różnych cytokin prozapalnych, takich jak TNFα (czynnik martwicy nowotworów), IL-1 (interleukina 1) i IL-6.1,2 Stymulacja komórek gospodarza prowadzi następnie do wątrobowego wydzielania białek ostrej fazy (APP), takich jak amyloid A w surowicy (SAA) i haptoglobina (Hp).3,4 Białka ostrej fazy są znanymi biomarkerami do diagnozowania kilku stanów zapalnych.5,6
Postać fizyczna
Dostarczany jako roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami o pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu jako środek konserwujący.
Przechowywanie i stabilność
W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do jednego miesiąca. W celu dłuższego przechowywania zamrażać w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy oczyścić roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczone próbki robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku badawczo-rozwojowego, a nie do celów farmaceutycznych, domowych lub innych. Informacje dotyczące zagrożeń i bezpiecznego obchodzenia się z produktem można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)