Kluczowe dokumenty
GE80-1106-58
Przelotka do jednostki do elektroforezy MultiPhor II
pack of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.22
klasa czystości
electrophoresis grade
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 80110658
Opis ogólny
Grommety są podłączone do rur wlotowych i wylotowych płyty chłodzącej, którą można następnie podłączyć do termostatycznego cyrkulatora, takiego jak MultiTemp III.
Informacje prawne
MultiPhor is a trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)