SAB4200772
Anti-BRAF (V600E) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Proto-oncogene B-Raf, p94, Anti-Serine/threonine-protein kinase B-raf, Anti-v-Raf murine sarcoma viral oncogene homolog B1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~95 kDa
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoblotting: 2-4 μg/mL using extract of human HEK-293T cells over-expressing BRAF mutant (V600E) protein
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BRAF(673)
Opis ogólny
BRAF is mutated at a high frequency in several cancers, including non-Hodgkin lymphoma, colorectal cancer, malignant melanoma, thyroid carcinoma, nonsmall cell lung carcinoma, and adenocarcinoma of lung.
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Postać fizyczna
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3