Kluczowe dokumenty
SAB4200703
Przeciwciało anty-Neurotensyna/NTS, mysie monoklonalne
clone NTS-11, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anty-NMN125, Anty-NN, Anty-NT/N, Anty-NT, Anty-neurotensyna
Wybierz wielkość
2110,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2110,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
NTS-11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoblotting: 5-10 μg/mL using whole extract of SK-N-SH cells
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded rat brain sections
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NTS(4922)
rat ... Nts(299757)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
- immunoblottingu
- immunohistochemia
- immunofluorescencja
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)