Merck
SAB4200700
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-MR-ProADM, mysie monoklonalne
clone MR2.1, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Śródregionalna proadrenomedullina
Wybierz wielkość
100 μL
2110,00 zł
2110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2110,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.41
2110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MR2.1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoblotting: 1-2 μg/mL using human recombinant peptide of MR-Pro ADM (amino acid 45-92)
immunohistochemistry: 2.5-5 μg/mL using Biotin/ExtrAvidin®-Peroxidase staining system of heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human Pancreas sections
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ADM(133)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-MR-Pro ADM, mysie monoklonalne (MidRegional pro-Adrenomedullin) (izotyp mysiej IgG2a) pochodzi z hybrydomy MR2.1 wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy BALB/c immunizowanych syntetycznym peptydem odpowiadającym wewnętrznemu regionowi ludzkiej adrenomedulliny (ADM), skoniugowanym z KLH. Peptyd prekursorowy adrenomedulliny (ADM), prepro-ADM, jest przetwarzany do postaci krążącej ADM. Podczas tego przetwarzania generowane są również inne peptydy; PAMP (N-końcowy peptyd proadrenomeduliny 20) o sugerowanym działaniu hipotensyjnym oraz MR-pro ADM (Mid-Regional pro-Adrenomedullin), który składa się z 47 aminokwasów-peptydów.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający wewnętrznemu regionowi ludzkiej adrenomedulliny (ADM), sprzężony z KLH.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-MR-Pro ADM zostało użyte w immunoblottingu, immunohistochemii.
Działania biochem./fizjol.
MR-pro ADM (MidRegional pro-Adrenomedullin) został zasugerowany jako biomarker stężenia adrenomedulliny w osoczu, ponieważ jest generowany stechiometrycznie i stosunkowo stabilny w osoczu. Podwyższone poziomy MR-pro ADM były związane ze zwiększonym ryzykiem śmiertelności i zachorowalności u pacjentów z niewydolnością serca, niezależnie od peptydów natriuretycznych. U pacjentów dializowanych wykazano, że MR-pro ADM i MR-pro ANP są związane z ogólną śmiertelnością, a zwłaszcza ze śmiertelnością związaną z układem sercowo-naczyniowym, przy czym najwyższe ryzyko występuje, gdy oba parametry są podwyższone.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami o pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu
Informacje prawne
ExtrAvidin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Prognostic value of mid-regional pro-adrenomedullin in patients with heart failure after an acute myocardial infarction
Klip I T, et al.
Heart, 97(11), 892-898 (2011)
Mid-regional pro-adrenomedullin as a prognostic marker in sepsis: an observational study
Christ-Crain M, et al.
Critical Care, 9(6), R816-R816 (2005)
Adrenomedullin, a multifunctional regulatory peptide.
Hinson JP, et al.
Endocrine Reviews, 21(2), 138-167 (2000)
Ghazaleh Gouya et al.
PloS one, 6(3), e17803-e17803 (2011-03-17)
High levels of the plasma peptides mid-regional pro-adrenomedullin (MR-proADM) and mid-regional pro-atrial natriuretic peptide (MR-proANP) are associated with clinical outcomes in the general population. Data in patients with chronic kidney disease are sparse. We therefore investigated the association of MR-proANP