Merck
SAB4200698
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-MR-ProADM, mysie monoklonalne
clone 2E12E6, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Śródregionalna proadrenomedullina
Wybierz wielkość
100 μL
2760,00 zł
2760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2760,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.41
2760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2E12E6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 5 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL using human recombinant peptide of MR-Pro ADM (amino acid 45-92).
indirect ELISA: 30-60 ng/mL using human recombinant peptide of MR-Pro ADM (amino acid 45-92) for coating.
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ADM (133)
Opis ogólny
Monoklonalny anty-MR-Pro ADM (mid-regional pro adrenomedullin) (mysi izotyp IgG1) pochodzi z hybrydomy 2E12E6 wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy BALB/c immunizowanych ludzkim rekombinowanym białkiem. Środkowo-regionalna proadrenomedullina (MR-proADM) jest otrzymywana jako produkt uboczny potranslacyjnego przetwarzania peptydu preproadrenomedulliny (Adm, AM). Gen ten znajduje się na ludzkim chromosomie 11p15.
Immunogen
ludzkie białko rekombinowane MR-Pro ADM.
Zastosowanie
Anty-MR-pro ADM został użyty w immunoblottingu (~5 kDa) i pośrednim teście immunoenzymatycznym (ELISA).
Działania biochem./fizjol.
Środkowo-regionalna pro-adrenomedullina (MR-proADM) została zasugerowana jako biomarker stężenia adrenomedulliny w osoczu, ponieważ jest generowana stechiometrycznie i stosunkowo stabilna w osoczu. Podwyższone poziomy MR-pro ADM były związane ze zwiększonym ryzykiem śmiertelności i zachorowalności u pacjentów z niewydolnością serca, niezależnie od peptydów natriuretycznych. Może stymulować funkcję bariery śródbłonka naczyniowego.
Postać fizyczna
roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami o pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Adrenomedullin surges are linked to acute episodes of the systemic capillary leak syndrome (Clarkson disease)
Xie Z, et al.
Journal of Leukocyte Biology, 103(4), 749-759 (2018)
Mihael Potocki et al.
Current heart failure reports, 9(3), 244-251 (2012-06-27)
Circulating biomarkers have become increasingly important in diagnosing and risk-stratifying patients with heart failure (HF). While the natriuretic peptides have received much focus in the past decade, there is increasing interest in the role of other circulating biomarkers such as
Mid-Regional Pro-Adrenomedullin (MR-proADM) as a Biomarker for Sepsis and Septic Shock: Narrative Review
Healthcare (Basel, Switzerland) , 6(3), 110-110 (2018)
Elevated levels of adrenomedullin in eutopic endometrium and plasma from women with endometriosis
Matson BC, et al.
Fertility and Sterility, 109(6), 1072-1078 (2018)
Sex-specific effects of NLRP6/AVR and ADM loci on susceptibility to essential hypertension in a Sardinian population
Glorioso N, et al.
PLoS ONE, 8(10), e77562-e77562 (2013)