Merck
SAB4200666
Sigma-Aldrich
Anti-MR-ProADM
About This Item
Kod UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~5 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoblotting: 0.25-0.5 g/mL
immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ADM(133)
Opis ogólny
MR-pro-ADM (mid-regional-pro-adrenomedullin) to peptyd o długości 47 reszt, wytwarzany podczas potranslacyjnego przetwarzania adrenomedulliny. Jego masa cząsteczkowa wynosi 5,1 kDa. Adrenomedullina (ADM) jest peptydem rozszerzającym naczynia krwionośne, który jest wytwarzany i uwalniany przez wiele różnych komórek, takich jak makrofagi, fibroblasty, kardiomiocyty itp. MR-pro-ADM działa jako marker zastępczy dla ADM. Peptyd ten jest kodowany przez gen zlokalizowany na ludzkim chromosomie 11p15.4, który składa się z czterech eksonów i trzech intronów.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający wewnętrznemu regionowi ludzkiej adrenomedulliny (ADM), skoniugowany z KLH.
Działania biochem./fizjol.
U pacjentów poddawanych hemodializie podwyższony poziom MR-pro-ADM (mid-regional-pro-adrenomedullin) w osoczu jest związany ze zmniejszoną przeżywalnością. Wynika to ze zwiększonego rozszerzenia naczyń krwionośnych w odpowiedzi na wyższe poziomy MR-pro-ADM; niższe poziomy tego peptydu powodują zwiększone zwężenie naczyń krwionośnych, a tym samym lepsze rokowanie. Peptyd ten jest również związany ze zwiększoną śmiertelnością z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów dializowanych. U pacjentów z cukrzycą typu II peptyd MR-pro-ADM jest powiązany z wynikami nerek, ponieważ gen adrenomedulliny (ADM) reguluje podatność na progresję nefropatii.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Adrenomedullin and tumour microenvironment.
Larrayoz IM et al
Journal of Translational Medicine, 12, 339-339 (2014)
Plasma Adrenomedullin and Allelic Variation in the ADM Gene and Kidney Disease in People With Type 2 Diabetes.
Velho G et al
Diabetes, 64(9), 3262-3272 (2015)
N Minamino et al.
Clinical hemorheology and microcirculation, 23(2-4), 95-102 (2001-04-26)
Adrenomedullin (AM) is a vasodilator peptide first identified in pheochromocytoma tissue, but endothelial cells and vascular smooth muscle cells actively secrete AM in addition to expressing AM receptors. AM dilates blood vessels through its direct action on the smooth muscle
Ferruh Artunc et al.
PloS one, 9(1), e86148-e86148 (2014-01-28)
Vasopressin, endothelin and adrenomedullin are vasoactive peptides that regulate vascular tone and might play a role in hypertensive diseases. Recently, laboratory assays have been developed to measure stable fragments of vasopressin, endothelin and adrenomedullin. Little is known about their diagnostic
Ghazaleh Gouya et al.
PloS one, 6(3), e17803-e17803 (2011-03-17)
High levels of the plasma peptides mid-regional pro-adrenomedullin (MR-proADM) and mid-regional pro-atrial natriuretic peptide (MR-proANP) are associated with clinical outcomes in the general population. Data in patients with chronic kidney disease are sparse. We therefore investigated the association of MR-proANP