Kluczowe dokumenty
SAB4200643
Monoclonal Anti-PLEKHA7 antibody produced in mouse
clone PLK7, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
PLK7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
flow cytometry: 2-4 μg/test using NCI-H1299 cells
immunoblotting: suitable
immunocytochemistry: 0.25-0.5 μg/mL using human CaCo2 cells
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PLEKHA7(144100)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- flow cytometry
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)