Merck
SAB4200641
Sigma-Aldrich
Monoklonalny anty-Brg1
clone 3G4, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anty-ATP-zależnahelikaza SMARCA4, Anty-BAF190A, Anty-MRD16, Anty-SMARCA4, Anty-SNF2-like4, Anty-białkoBRG-1, Anty-białkobrahma homolog 1, Anty-podrodzinaa, Antyhomeotycznyregulator genów, Antymitotycznyaktywator wzrostu i transkrypcji, Antysacharozaniefermentująca jak 4, Przeciwnik członka4, Aktywator antytranskrypcyjnyBRG1, Białko przeciwjądroweGRB1, Białko podobne do białka anty-brahma1, Czynnik 190A związany z anty-BRG1, Gen związany z anty-BRM/SWI21, Regulator chromatyny zależny od antyaktyny, Sekwencja homologiczna antyglobalnegoaktywatora transkrypcji, Związane z anty-SWI/SNF, Związane z matrycą
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3G4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~185 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
flow cytometry: 2.5-5 μg/test using HeLa cells
immunoblotting: 0.1-0.2.0 μg/mL using HeLa nuclear extract
immunofluorescence: 10 μg/mL using HeLa cells
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BRG1(6597)
mouse ... Brg1(20586)
Opis ogólny
Monoklonalny anty-Brg1 (izotyp IgG1 szczura) pochodzi z hybrydomy 3G4 wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka (SP2) i komórek węzłów chłonnych szczura immunizowanych syntetycznym peptydem odpowiadającym sekwencji w regionie C-końcowym ludzkiego białka Brm-related gene-1 (Brg1). Brg1 lub SWI/SNF (SWItch/Sucrose non-fermentable) związany z macierzą, zależny od aktyny, regulator chromatyny, podrodzina A, członek 4 (SMARCA4) gen z 35 eksonami, jest kodowany przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 19p13.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w C-końcowym regionie ludzkiego białka Brg1
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało anty-Brg1 produkowane u szczurów zostało użyte w:
  • immunoblottingu (~185 kDa)
  • cytometrii przepływowej
  • immunofluorescencji
Działania biochem./fizjol.
Białko związane z genem Brm-1 (Brg1) (lub hBrm) jest centralną katalityczną ATPazą kompleksu remodelującego chromatynę SWI/SNF, który jest zaangażowany w transkrypcyjną modulację promotorów reagujących na hormony poprzez wiązanie kompleksu z różnymi receptorami jądrowymi i jego rekrutację do promotorów specyficznych dla genów. Ponadto wykazano, że BRG1 działa również jako represor transkrypcji. Wchodzi w interakcje z supresorem nowotworu retinoblastoma, tworząc kompleks represorowy, który hamuje białka cyklu komórkowego, takie jak cykliny A, D1 i E. BRG1 uczestniczy w odpalaniu początków i procesie wydłużania replikacji. Ta funkcja BRG1 ułatwia również embriogenezę. Ponadto działa jako supresor nowotworów i utrzymuje stabilność genomu oraz zapobiega nowotworom.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mutation analysis of the BRG1 gene in prostate cancer clinical samples
Valdman A, et al.
International Journal of Oncology, 22(5), 1003-1007 (2003)
The BRG1 transcriptional coregulator
Trotter KW and Archer TK
Nuclear Receptor Signaling, 6(1), nrs-06004 (2008)
Stephanie M Cohen et al.
Nucleic acids research, 38(20), 6906-6919 (2010-06-24)
For DNA replication to occur, chromatin must be remodeled. Yet, we know very little about which proteins alter nucleosome occupancy at origins and replication forks and for what aspects of replication they are required. Here, we demonstrate that the BRG1
H S Zhang et al.
Cell, 101(1), 79-89 (2000-04-25)
We present evidence that Rb forms a repressor containing histone deacetylase (HDAC) and the hSWI/SNF nucleosome remodeling complex, which inhibits transcription of genes for cyclins E and A and arrests cells in the G1 phase of the cell cycle. Phosphorylation